Documentos Principais
102911
Sigma-Aldrich
2-Butanethiol
98%
Sinônimo(s):
sec-Butyl mercaptan, Mercaptan C4
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH2CH(SH)CH3
Número CAS:
Peso molecular:
90.19
Beilstein:
1718766
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
pressão de vapor
142 mmHg ( 37.7 °C)
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.436 (lit.)
p.e.
84.6-85.2 °C (lit.)
densidade
0.83 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCC(C)S
InChI
1S/C4H10S/c1-3-4(2)5/h4-5H,3H2,1-2H3
chave InChI
LOCHFZBWPCLPAN-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-9.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-23 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3