Documentos Principais
8.03548
Sigma-Aldrich
Dipropylamine
for synthesis
Sinônimo(s):
Dipropylamine
About This Item
Fórmula linear:
(CH3CH2CH2)2NH
Número CAS:
Peso molecular:
101.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
Número do índice EC:
205-565-9
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
pressão de vapor
38 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
260 °C
potência
925 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
1.8-9.3 % (v/v)
p.e.
105 °C/1013 hPa
pf
-63 °C
temperatura de transição
flash point 7 °C
solubilidade
35 g/L (experimental)
densidade
0.74 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
N(CCC)CCC
InChI
1S/C6H15N/c1-3-5-7-6-4-2/h7H,3-6H2,1-2H3
chave InChI
WEHWNAOGRSTTBQ-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.738 - 0.740
Water (K. F.): ≤ 0.20 %
Identity (IR): passes test
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
44.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
7 °C - closed cup