Documentos
8.01818
Sigma-Aldrich
2-Butanethiol
for synthesis
Sinônimo(s):
2-Butanethiol, sec-Butyl mercaptan, 1-Methyl-1-propanthiol
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH2CH(SH)CH3
Número CAS:
Peso molecular:
90.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352105
Número do índice EC:
208-165-2
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
108 hPa ( 25 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥95.0% (GC)
potência
5176 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
1.7-9.6 % (v/v)
pb
82-88 °C/1013 hPa
pf
-165 °C
temperatura de transição
flash point -23 °C
densidade
0.83 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C4H10S/c1-3-4(2)5/h4-5H,3H2,1-2H3
chave InChI
LOCHFZBWPCLPAN-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.830 - 0.833
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-9.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-23 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Ethanethiol 97%
Sigma-Aldrich
E3708
Ethanethiol