Documentos Principais
1.14848
Supelco
Phosphate Test, photometric
photometric, 0.0025-5.00 mg/L (PO4-P), 0.0077-15.3 mg/L (PO43-), 0.0057-11.46 mg/L (P2O5), Spectroquant®
About This Item
Código UNSPSC:
41116116
NACRES:
NA.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nome do produto
Teste de fosfato, photometric, 0.0025-5.00 mg/L (PO4-P), 0.0077-15.3 mg/L (PO43-), 0.0057-11.46 mg/L (P2O5), Spectroquant®
linha de produto
Spectroquant®
Nível de qualidade
uso
sufficient for 220 tests (depending on package size)
sufficient for 420 tests
analito(s) específico(s)
phosphate
faixa de medição
0.0025-5.00 mg/L (PO4-P)
0.0057-11.46 mg/L (P2O5)
0.0077-15.3 mg/L (PO43-)
técnica(s)
photometry: suitable
compatibilidade
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
método de detecção
photometric (Phosphomolybdenum blue)
temperatura de armazenamento
15-25°C
Descrição geral
(o-fosfato) Método: fotométrico, PMB 0,0025-5,00 mg/L PO₄-P 0,0077-15,3 mg/L PO₄ 0,0057-11,46 mg/L P₂O₅ Spectroquant®
O método é análogo a EPA 365.2+3, APHA 4500-P E e DIN EN ISO 6878.
O teste de reagente de fosfato Spectroquant® permite a quantificação precisa de fosfato. Níveis elevados de fosfato podem levar à eutrofização de corpos d′água, o que é um risco para o meio ambiente.
Por isso, a concentração de fosfato na água potável e em águas residuais é regulamentada em muitos países. Outras aplicações são a determinação de fosfato em alimentos &bebidas (por exemplo, cerveja) e amostras ambientais e agrícolas (por exemplo, solo).
Os kits de teste de reagentes Spectroquant® contêm misturas de reagentes altamente estáveis e prontas para uso para realizar a análise de acordo com o procedimento descrito no folheto de instruções que o acompanha.
Todos os nossos kits de teste em cubetas e reagentes são equipados com uma identificação ativa (Live ID) exclusiva (código de barras 2D), que possibilita o reconhecimento integrado do método e contém informações essenciais, como número do lote, data de validade e atualizações de calibração automáticas.
Informações legais
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 9
1 of 9
Artigos
A análise de baixas concentrações de PO4-P em águas naturais sem contaminação é frequentemente um desafio. O teste de fotometria Spectroquant® apresenta um método sensível e fácil de usar para quantificação com resultados equivalentes à DIN EN ISO 6878.
Spectroquant® photometric test accurately quantifies low concentrations of PO4-P in natural waters.
Protocolos
Photometric determination of phosphate ions in water with ammonium molybdate using Spectroquant® test kits and a UV/VIS spectrophotometer.
Photometric determination of phosphate ions in fertilizer samples using phosphorus molybdenum blue and Spectroquant® test kits.
Photometric determination of phosphate ions in manure samples using phosphorus molybdenum blue and Spectroquant® test kits.
Photometric determination of total phosphorus in plant material samples by phosphorus molybdenum blue method using Spectroquant® test kits.
Questions
  1. Hi, Do you have any data regarding the solubility of the p2K reagent (mix of Molybdate and antimony tartrate)?
    1 answer
    1. The Spectroquant® Reagent Test Kits contain highly stable, ready-to-use reagent mixtures to perform the analysis according to the procedure described in the accompanying instruction leaflet: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/198/700/114848ug-ms.pdf