Principaux documents
57609-U
Supelco
Kit de tubes Rezorian vides avec frittés en PE
volume 1 mL, luer plugs and caps included, pk of 50
Synonyme(s) :
empty Rezorian cartidge, 3 mL
50 EA
369,00 €
369,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander un échantillon
Changer de vue
50 EA
369,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41115724
Nomenclature NACRES :
NB.21
369,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander un échantillon
Conditionnement
pk of 50
Technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
Volume
1 mL
Application(s)
food and beverages
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable