Principaux documents
57242
Supelco
Tubes de SPE vides (sans frittés)
volume 6 mL, pkg of 30 ea
Synonyme(s) :
SPE Reservoir
30 EA
68,60 €
68,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander un échantillon
Changer de vue
30 EA
68,60 €
About This Item
Code UNSPSC :
12000000
68,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander un échantillon
Matériaux
polypropylene
Conditionnement
pkg of 30 ea
Technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
Volume
6 mL
Application(s)
environmental
food and beverages
Compatibilité
for use with S10L Elution reservoir
Description générale
Solid phase extraction apparatus uses glass vials or tubes for sample collection and concentration. Some sorbents require large desorption volume than small SPE cartridges in such case SPE tubes were used.[1]
Application
Empty SPE Tube (no frits) was coupled with closed-face polystyrene cassette containing glass fibre filters in a method to reduce the interference from vapour solvent caused in vapour fraction, during mist sampling and analysis, in an experiment conducted to study the occupational exposure to mineral oil metalworking fluid (MWFs) Mist.[2]
Caractéristiques et avantages
Lorsqu′ils sont utilisés avec les adaptateurs pour tubes SPE, les tubes vides de SPE peuvent être mis au dessus d′une cartouche standard de SPE pendant l′utilisation de celle-ci. la cartouche de SPE vide agit alors comme un réservoir pour permettre le passage de volumes d′échantillons plus importants.
En option
Occupational exposure to mineral oil metalworking fluid (MWFs) mist: development of new methodologies for mist sampling and analysis. Results from an inter-laboratory comparison.
Huynh, C. Khanh, et al.
Journal of Physics. Conference Series, 151 (2009)
Nigel J.K. Simpson
Solid-Phase Extraction: Principles, Techniques, and Applications, 445-445 (2010)