Principaux documents
504351
Supelco
Bouchon Luer mâle
configured for plugging luer holes, pkg of 12 ea
12 EA
34,10 €
34,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander un échantillon
Changer de vue
12 EA
34,10 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
34,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander un échantillon
Conditionnement
pkg of 12 ea
Niveau de qualité
Technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
Application(s)
environmental
food and beverages
Compatibilité
configured for plugging luer holes
Description générale
Male Luer plug is used to seal the inlet sampling cap which serves as an accessory for thermal desorption system storage containers.