Principaux documents
57098
Supelco
Bouchon Luer femelle
polypropylene, configured for capping luer tips, pkg of 12 ea
Synonyme(s) :
Bouchon Luer
12 EA
32,20 €
32,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander un échantillon
Changer de vue
12 EA
32,20 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
32,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander un échantillon
Matériaux
polypropylene
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of 12 ea
Technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
Application(s)
environmental
food and beverages
Compatibilité
configured for capping luer tips
for use with Supelco Visidry Drying Attachment
Description générale
Utilisé pour l′obturation des connections Luer ou 1/4-28. Polypropylène. Paquet de 2.