Principaux documents
57180-U
Supelco
Fritté en polyéthylène (PE), porosité de 20 µm
for use with 3mL SPE Tube, pk of 108
Synonyme(s) :
20 μm PE frit, 3 mL
108 EA
109,00 €
109,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander un échantillon
Changer de vue
108 EA
109,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.21
109,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander un échantillon
Description
for SPE Tube
Niveau de qualité
Conditionnement
pk of 108
Technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
Dimension de pores
20 μm
Application(s)
food and beverages
Compatibilité
for use with 3mL SPE Tube