Principaux documents
57607-U
Supelco
Tube de SPE réversible vide, polypropylène non fluoré
volume 1 mL, PE frit included, pk of 50
50 EA
259,00 €
259,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander un échantillon
Changer de vue
50 EA
259,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41115724
Nomenclature NACRES :
NB.21
259,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander un échantillon
Matériaux
polypropylene tube
Description
Uses PE frits for 3 mL PP SPE tube size (57180-U)
Conditionnement
pk of 50
Technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
Volume
1 mL
Application(s)
food and beverages
Application
Empty Reversible SPE Tube, non-fluorous polypropylene may be used as a component for the solid phase extraction of the mycotoxin, ochratoxin A in food products, analyzed by high-performance liquid chromatography (HPLC).[1]
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Development of an oligosorbent for detection of ochratoxin A.
Rhouati A, et al.
Food Control, 22(11), 1790-1796 (2011)