Principaux documents
330707
Avanti
Étalon de spectrométrie de masse SPLASH LIPIDOMIX
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
Étalon de spectrométrie de masse SPLASH LIPIDOMIX, Étalon conditionné en fiole unique pour l’analyse lipidomique, pour les lipides plasmatiques humains
1 EA
551,00 €
551,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
551,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.25
551,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
methanol solution
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mL (330707-1EA)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Concentration
1 mg/mL (330707-1EA)
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Application(s)
lipidomics
metabolomics
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Faites sensation dans votre laboratoire et plongez directement dans la lipidomique avec notre mélange de lipides marqués au deutérium, facile à utiliser. Le SPLASH LIPIDOMIX Mass Spec Standard comprend toutes les principales classes de lipides à des ratios relatifs au plasma humain, ce qui permet d'ajouter facilement une solution standard interne à chaque échantillon. Ce mélange de standards internes a été développé en collaboration avec Kim Ekroos (Zora Biosciences).
Application
SPLASH LIPIDOMIX Mass Spec Standard a été utilisé :
  • comme étalon interne pour l'analyse de la signature de la stéatose hépatique non alcoolique (NAFLD) à partir d'échantillons de souris et d'humains[1]
  • comme étalon interne dans la quantification des phospholipides du duodénum, du foie et du tissu adipeux à l'aide de la chromatographie en phase liquide à hautes performances couplée à la spectrométrie de masse en tandem quadripôle-temps de vol (UPLC-q-Tof MS)[2]
  • dans des lignées cellulaires humaines avant l'analyse des lipides par chromatographie liquide-spectrométrie de masse (LC-MS)[3]
Caractéristiques et avantages
  • Gagnez du temps : standards internes prémélangés.
  • Économisez : 1 flacon suffit pour 100 échantillons de plasma.
  • Concentrations exactes fournies pour l'analyse lipidomique quantitative.
  • Applicable à de multiples approches de MS.
  • Concentration de chaque classe de lipides optimisée pour l'analyse du plasma.
Conditionnement
Ampoule en verre ambré de 2 ml (330707-1EA)
Composants
Le SPLASH LIPIDOMIX Mass Spec Standard est fourni dans 1 mL de méthanol et contient les composants suivants :
Mélange ComposantConc. cible (μg/mL)
  • 15:0-18:1(d7) PC160
  • 15:0-18:1(d7) PE5
  • 15:0-18:1(d7) PS5
  • 15:0-18:1(d7) PG30
  • 15:0-18:1(d7) PI10
  • 15:0-18:1(d7) PA7
  • 18:1(d7) LPC25
  • 18:1(d7) LPE5
  • 18:1(d7) Chol Ester350
  • 18:1(d7) MG2
  • 15:0-18:1(d7) DG10
  • 15:0-18:1(d7)-15:0 TG55
  • 18:1(d9) SM30
  • Cholestérol (d7)100
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
LIPIDOMIX is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
SPLASH is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Composants de kit également disponibles séparément
Réf. du produit
Description
FDS
  • 791637C15:0-18:1-d7-PC, Avanti Research - A Croda Brand 160μg/mLFDS
  • 791638C15:0-18:1-d7-PE, Avanti Research - A Croda Brand 5μg/mLFDS
  • 791639C15:0-18:1-d7-PS, Avanti Research - A Croda Brand 5μg/mLFDS
  • 791640C15:0-18:1-d7-PG, Avanti Research - A Croda Brand 791640C 30μg/mLFDS
  • 791641C15:0-18:1-d7-PI, Avanti Research - A Croda Brand 10μg/mLFDS
  • 791642C15:0-18:1-d7-PA, Avanti Research - A Croda Brand 7μg/mLFDS
  • 791643C18:1-d7 Lyso PC, Avanti Research - A Croda Brand 25μg/mLFDS
  • 791644C18:1-d7 Lyso PE, Avanti Research - A Croda Brand 791644C 5μg/mLFDS
  • 791645C18:1-d7-cholesterol, Avanti Research - A Croda Brand 791645C 350μg/mLFDS
  • 791646C18:1-d7 MG, Avanti Research - A Croda Brand 791646C 2μg/mLFDS
  • 791647C15:0-18:1-d7 DG, Avanti Research - A Croda Brand 791647C 10μg/mLFDS
  • 791648C15:0-18:1-d7-15:0 TG, Avanti Research - A Croda Brand 791648C 55μg/mLFDS
  • 791649C18:1-d9 SM, Avanti Research - A Croda Brand 30μg/mLFDS
  • 700041Pcholesterol-d7, Avanti Research - A Croda Brand 100μg/mLFDS
Afficher tout (14)
Souvent commandé avec ce produit
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
49.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
9.7 °C - closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Les clients ont également consulté
Bo Burla et al.
Journal of lipid research, 59(10), 2001-2017 (2018-08-18)
Human blood is a self-regenerating lipid-rich biological fluid that is routinely collected in hospital settings. The inventory of lipid molecules found in blood plasma (plasma lipidome) offers insights into individual metabolism and physiology in health and disease. Disturbances in the
Bernhard Drotleff et al.
Analytical and bioanalytical chemistry (2020-01-17)
Dental plaque is a structurally organized biofilm which consists of diverse microbial colonies and extracellular matrix. Its composition may change when pathogenic microorganisms become dominating. Therefore, dental biofilm or plaque has been frequently investigated in the context of oral health
Isabelle E Logan et al.
Microorganisms, 8(4) (2020-04-09)
A calorie-dense diet is a well-established risk factor for obesity and metabolic syndrome (MetS), whereas the role of the intestinal microbiota (IMB) in the development of diet-induced obesity (DIO) is not completely understood. To test the hypothesis that Swiss Webster
Denise Wolrab et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 412(10), 2375-2388 (2020-02-23)
Ultrahigh-performance supercritical fluid chromatography-mass spectrometry (UHPSFC/MS) has a great potential for the high-throughput lipidomic quantitation of biological samples; therefore, the full optimization and method validation of UHPSFC/MS is compared here with ultrahigh-performance liquid chromatography-mass spectrometry (UHPLC/MS) in hydrophilic interaction liquid
Naren Gajenthra Kumar et al.
PloS one, 13(10), e0206606-e0206606 (2018-11-01)
Modification of the host lipidome via secreted enzymes is an integral, but often overlooked aspect of bacterial pathogenesis. In the current era of prevalent antibiotic resistance, knowledge regarding critical host pathogen lipid interactions has the potential for use in developing