Documents
57241
Supelco
Tubes de SPE vides, sans frittés
volume 3 mL, pk of 54
Synonyme(s) :
SPE Reservoir
About This Item
Code UNSPSC :
12000000
Matériaux
polypropylene
Conditionnement
pk of 54
Technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
Volume
3 mL
Application(s)
food and beverages
Caractéristiques et avantages
Lorsqu′ils sont utilisés avec les adaptateurs pour tubes SPE, les tubes vides de SPE peuvent être mis au dessus d′une cartouche standard de SPE pendant l′utilisation de celle-ci. la cartouche de SPE vide agit alors comme un réservoir pour permettre le passage de volumes d′échantillons plus importants.
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)