Principaux documents
23193-U
Supelco
Septa, PTFE havane/silicone
white tan PTFE/silicone, diam. × thickness 22 mm × 0.125 in., for use with 20, 40 or 60 mL vial, pkg of 100 ea
Synonyme(s) :
Tan PTFE/Silicone Septa for Vials
100 EA
106,00 €
106,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 EA
106,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Nomenclature NACRES :
NB.11
106,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Matériaux
white tan PTFE/silicone
Conditionnement
pkg of 100 ea
Paramètres
250 °C temp. limit
D.E.
22 mm
Diam. × épaisseur
22 mm × 0.125 in.
Compatibilité
for use with 20, 40 or 60 mL vial
for use with screw cap, 24-400
Description générale
Septa, tan PTFE/silicone (diam. × thickness. 22 mm × 0.125 in., for use with 20, 40 or 60 mL vial) are sized to fit screw top vials. They are suitable for use with most organics (until pierced) and are not recommended for use with chlorosilanes.