27186
Bouchons à vis, sans ouverture, avec liner en PTFE, pack de 100
green melamine resin solid cap, F217/PTFE liner, for use with 20 or 40 mL vial with 24-400 thread
Produits recommandés
Matériaux
F217/PTFE liner
green melamine resin solid cap
Taille
24-400
Caractéristiques
closure type screw thread, green melamine solid cap, PTFE liner
Conditionnement
pkg of 100 ea
Paramètres
49 °C temp. limit
Raccords
thread for 24-400
Compatibilité
for use with 20 or 40 mL vial with 24-400 thread
Catégories apparentées
Description générale
Application
Produit(s) apparenté(s)