Principaux documents
SU860007
Supelco
Septa, PTFE havane/silicone
tan PTFE/silicone, diam. × thickness 22 mm × 3.2 mm, for use with 20, 40, 60mL vial, pkg of 1000 ea
Synonyme(s) :
Tan PTFE/Silicone Seals
1000 EACH
632,00 €
632,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1000 EACH
632,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Nomenclature NACRES :
NB.11
632,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Matériaux
tan PTFE/silicone
Dureté
45 (Durometer: shore A)
Conditionnement
pkg of 1000 ea
Paramètres
250 °C temp. limit
D.E.
22 mm
Diam. × épaisseur
22 mm × 3.2 mm
Compatibilité
for use with 20, 40, 60mL vial
for use with screw cap, 24-400