SU860006
Systèmes de fermeture collés Inter-Seal™ (bouchons et opercules inséparables)
white polypropylene cap (solid), tan PTFE/silicone (EPA Quality), thickness 3.2 mm, thread for 24-400, for use with 20 or 40mL vial, pkg of 100 ea
111,00 €
About This Item
111,00 €
Produits recommandés
Matériaux
tan PTFE/silicone (EPA Quality)
white polypropylene cap (solid)
Caractéristiques
InterSeal™ (cap and liner form an unseparatable unit)
Dureté
45 (Durometer: shore A)
Conditionnement
pkg of 100 ea
Épaisseur
3.2 mm
Raccords
thread for 24-400
Compatibilité
for use with 20 or 40mL vial
Catégories apparentées
Description générale
Benefits include:
- Significant bond strength
- Withstands multiple injections
- Resistant to coring
- Excellent resealability
- Broad chemical resistance