27155
Septa, PTFE havane/silicone
white tan PTFE/silicone, diam. × thickness 13 mm × 0.060 in., for use with 7 mL vial, pkg of 100 ea
99,30 €
About This Item
99,30 €
Produits recommandés
Matériaux
white tan PTFE/silicone
Conditionnement
pkg of 100 ea
Paramètres
250 °C temp. limit
250 °C temp. limit
D.E.
13 mm
Diam. × épaisseur
13 mm × 0.060 in.
Compatibilité
for use with 7 mL vial
for use with screw cap, 15-425
Catégories apparentées
Application
Produit(s) apparenté(s)