Documents
W4502
Sigma-Aldrich
Eau
suitable for electrophoresis, PCR
Synonyme(s) :
Eau exempte de DNases, Eau exempte de RNases, Eau exempte de nucléases, Eau exempte de protéases, Non traitée au DEPC
About This Item
Formule linéaire :
H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
18.02
Numéro Beilstein :
2050024
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12191602
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.31
product name
Eau, Nuclease-Free Water, for Molecular Biology
Densité de vapeur
<1 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
3 mmHg
Stérilité
0.1 μm filtered
Forme
liquid
Technique(s)
PCR: suitable
electrophoresis: suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.34 (lit.)
pH
5-7
Point d'ébullition
100 °C (lit.)
Pf
0 °C (lit.)
Densité
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
Activité étrangère
DNase, RNase, Protease, free
Chaîne SMILES 
O
InChI
1S/H2O/h1H2
Clé InChI
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Application
Cette eau est utilisée :
  • Dans la synthèse d'ADNc et l'amplification par PCR
  • Pour la dilution d'échantillons d'ADN de rumen avant une analyse qPCR
  • En PCR (amplification en chaîne par polymérase) et en électrophorèse sur gel d'agarose
  • Pour l'élution des ARN lors de l'isolement d'ARN
Caractéristiques et avantages
  • Eau exempte de nucléases
  • Exempte de DNAses, de RNases et de protéases
  • Non traitée au DEPC
  • Filtrée sur filtre de 0,1 µm
  • Préparée à partir d'eau doublement distillée et désionisée
  • Convient aux applications moléculaires
Ce produit est filtré sur un filtre de 0,1 µm. Il s'agit d'un réactif de qualité "biologie moléculaire" qui convient aux applications de biologie moléculaire. Ce produit a été analysé afin de confirmer l'absence de nucléases et de protéases. Il a également fait l'objet d'une analyse de la biocharge. Il n'a pas subi de traitement au pyrocarbonate de diéthyle (DEPC).
Notes préparatoires
Ce produit a été préparé à partir d'eau doublement distillée et désionisée.
Autres remarques
Comparez facilement les spécifications de nos différentes eaux grâce à notre tableau comparatif.
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 8
1 of 8
Effect of sward dry matter digestibility on methane production, ruminal fermentation, and microbial populations of zero-grazed beef cattle.
Hart KJ et al
Journal of Animal Science, 87(10), 3342-3350 (2009)
Presence of viral genomes in mineral water: a sufficient condition to assume infectious risk?
Gassilloud B et al
Applied and Environmental Microbiology, 69(7), 3965-3969 (2003)
Polymorphic exact tandem repeat A (PETRA): a newly defined lineage of mycobacterium tuberculosis in israel originating predominantly in Sub-Saharan Africa.
Freidlin PJ et al
Journal of Clinical Microbiology, 47(12), 4006-4020 (2009)
Gene expression signals involved in ischemic injury, extracellular matrix composition and fibrosis defined by global mRNA profiling of the human left ventricular myocardium.
Gabrielsen A et al
Journal of Molecular and Cellular Cardiology, 42(4), 870-883 (2007)
Comparison of coliforms and coliphages as tools for assessment of viral contamination in river water.
Skraber S et al
Applied and Environmental Microbiology, 70(6), 3644-3649 (2004)
Articles
Viral RNA Extraction Buffer (VRE100) and related reagents for qRT-PCR and additional viral RNA analyses.
Quality DNA crucial for meaningful data; intact DNA key for successful chromosomal aberration analysis from FFPE tissues.
Protocoles
Imprint ® Methylated DNA Quantification Kit (MDQ1) Protocol
GenomePlex® is a Whole Genome Amplification (WGA) method that allows the researcher to generate a representative amplification of genomic DNA
WTA2, a Whole Transcriptome Amplification (WTA) method, allows for representative amplification of nanogram quantities of total RNA in less than 4 hours without 3-bias
Protocol for the preparation of Antibody Sensitized Sheep Erythrocytes. Includes product numbers and links.
Afficher tout
Contenu apparenté
GenomePlex is a Whole Genome Amplification (WGA) method that allows the researcher to generate a representative, 500-fold amplification of genomic DNA