Documents
4.86505
Millipore
Eau
OmniPur® Grade, Sterile Purified, WFI Quality, Cell Culture Tested
Synonyme(s) :
Eau
About This Item
Formule linéaire :
H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
18.02
Numéro Beilstein :
2050024
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
50202301
Nomenclature NACRES :
NA.21
Niveau de qualité
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Couleur
clear colorless
Indice de réfraction
n20/D 1.34 (lit.)
Point d'ébullition
100 °C (lit.)
Pf
0 °C (lit.)
Densité
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
Conditions d'expédition
ambient
Chaîne SMILES 
O
InChI
1S/H2O/h1H2
Clé InChI
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
L'eau OmniPur® purifiée stérile de qualité Eau PPI et testée pour la culture cellulaire est une eau de grande qualité spécialement conçue pour les cultures cellulaires et qui répond aux exigences en matière d'eau pour injection (PPI). Elle est couramment utilisée comme solvant pour préparer les milieux, les échantillons, les références et les solutions. Elle est également utilisée pour laver les cartouches de microfiltration et la verrerie.
Application
L'eau est utilisée comme :
  • solvant pour dissoudre les ARNi à auto-délivrance synthétisés.
  • milieu de suspension pour suspendre les cellules du culot centrifugées pendant l'essai de synthèse de l'urée.
Avertissement
Toxicité : Manipulation standard (A)
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 4
1 of 4
Self-delivering RNAi compounds as therapeutic agents in the central nervous system to enhance axonal regeneration after injury
Sarah W A, et.al
iScience, 25 (2022)
Endotoxins and cell culture
John and Ryan
Life Sciences, 1-8 (2004)
Hepatic differentiation of marmoset embryonic stem cells and functional characterization of ESC-derived hepatocyte-like cells
Rajagopal A N, et al.
Hepatic medicine : evidence and research, 15-27 (2020)
Effects of solution environment on mammalian cell fermentation broth properties: enhanced impurity removal and clarification performance
Matthew W et al,
Biotechnology and Bioengineering, 108, 50-58 (2011)