W3513
Eau
HPLC grade, suitable for HPLC
Synonyme(s) :
H2O
33,40 €
About This Item
33,40 €
Produits recommandés
product name
Eau, BioPerformance Certified
Qualité
BioPerformance Certified
Niveau de qualité
Densité de vapeur
<1 (vs air)
Pression de vapeur
3 mmHg
Stérilité
sterile-filtered
Forme
liquid
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.34 (lit.)
pH
5-7
Point d'ébullition
100 °C (lit.)
Pf
0 °C (lit.)
Densité
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
Absorption
≤0.05 at 290
Activité étrangère
DNase, RNase, none detected
Chaîne SMILES
O
InChI
1S/H2O/h1H2
Clé InChI
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Application
Notes préparatoires
Autres remarques
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Protocoles
3-D Culture Matrix™ Collagen I facilitates cellular growth and differentiation in vitro, offering versatile applications in biomedical research.