Documents
1.01262
Supelco
Eau
for inorganic trace analysis, suitable for UV/Vis spectroscopy, Ultrapur
Synonyme(s) :
DI water, Deionized water
About This Item
Formule linéaire :
H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
18.02
Numéro Beilstein :
2050024
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352303
Nomenclature NACRES :
NB.21
product name
Eau, Ultrapur
Qualité
for inorganic trace analysis
Niveau de qualité
Pression de vapeur
23 hPa ( 20 °C)
Forme
liquid
Technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.34 (lit.)
pH
7 (20 °C)
Point d'ébullition
100 °C (lit.)
Pf
0 °C (lit.)
Densité
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
O
InChI
1S/H2O/h1H2
Clé InChI
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 8
1 of 8
Eau for TOC analysis
Supelco
78533
Eau
Eau tested according to Ph. Eur.
Sigma-Aldrich
95280
Eau
Eau suitable for ion chromatography
Supelco
00612
Eau
Eau for cell biology, sterile ultrafiltered
Sigma-Aldrich
95289
Eau
Eau for gas chromatography MS SupraSolv®
Supelco
1.03702
Eau
Eau Nuclease-Free Water, for Molecular Biology
Sigma-Aldrich
W4502
Eau
Eau for molecular biology, sterile filtered
Sigma-Aldrich
95284
Eau
Articles
Test du fer Spectroquant® - Une alternative à l'ICP ou la SAA pertinente pour le dosage du fer dans l'eau potable, les eaux minérales, les eaux souterraines et l'eau de source.
Spectroquant® Iron Test - a suitable alternative to ICP or AAS for determination of iron in drinking water, mineral water, groundwater, and spring water.
ICP-MS analyzes 12 heavy metals in hemp-containing food samples using standard addition calibration for accurate quantification.
Learn more about our Kava CRM solution for use in quantitative and qualitative analysis of kavalactones and flavokavains in kava products to confirm their potency and authenticity.
Afficher tout
Protocoles
Rapid and sensitive test for silicate-induced scale deposits ensures industrial plant efficiency and sustainability.
HPLC separation of 17 important cannabinoids including CBD, delta 9 THC and THCA. Read the application note.