242381
Acide benzoique
ACS reagent, ≥99.5%
Synonyme(s) :
Benzenecarboxylic acid, Carboxybenzene
About This Item
Produits recommandés
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Densité de vapeur
4.21 (vs air)
Pression de vapeur
10 mmHg ( 132 °C)
Pureté
≥99.5%
Forme
crystalline
Température d'inflammation spontanée
1061 °F
Conditionnement
poly bottle of 25, 100, 500 g
poly drum of 3 kg
Impuretés
MnO4- reducers, passes test
≤0.002% S compounds
≤0.005% CH3OH insol.
Résidus de calcination
≤0.005%
Point d'ébullition
249 °C (lit.)
Pf
121-125 °C (lit.)
Solubilité
water: soluble (2.9 g/l at 25 °C)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.005%
Traces de cations
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
Chaîne SMILES
OC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H6O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,8,9)
Clé InChI
WPYMKLBDIGXBTP-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Benzoic acid reacts with hydrogenating reagents to afford hexahydrobenzoic acid. The thermal decomposition of the product in the presence of lime or alkali produces benzene and carbon dioxide.
Application
It may be employed as an intermediate in the synthesis of the following:
- paints
- pigments
- varnish
- wetting agents
- aroma compounds
- benzoyl chloride
- benzotrichloride
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation
Organes cibles
Lungs
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Acid and base chart lists the strength of acids and bases (strongest to weakest) in order. Simple to use laboratory reference chart for scientists, researchers and lab technicians.