Principaux documents
95284
Sigma-Aldrich
Eau
for molecular biology, suitable for FISH
Synonyme(s) :
H2O
100 ML
44,30 €
1 L
155,00 €
6 X 100 ML
217,00 €
44,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 ML
44,30 €
1 L
155,00 €
6 X 100 ML
217,00 €
About This Item
Formule linéaire :
H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
18.02
Beilstein:
2050024
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12191602
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.31
Technique(s):
FISH: suitable
pb:
100 °C (lit.)
44,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Nom du produit
Eau, for molecular biology, sterile filtered
Qualité
for molecular biology
sterile filtered
Niveau de qualité
Stérilité
sterile-filtered
Forme
liquid
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
FISH: suitable
Impuretés
DNases, none detected
RNases, none detected
phosphatases, none detected
proteases, none detected
Indice de réfraction
n20/D 1.34 (lit.)
pH
5-7
Conductivité
0.0-5 μS/cm at 25 °C
pb
100 °C (lit.)
Pf
0 °C (lit.)
Densité
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
Traces de cations
Ca: <10 ppb
Mg: <10 ppb
Chaîne SMILES 
O
InChI
1S/H2O/h1H2
Clé InChI
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
L'eau de qualité biologie moléculaire est stérilisée par filtration, prête à l'emploi et dépourvue de contamination du type DNases, RNases, phosphatases ou protéases.
Application
L'eau stérilisée par filtration a été utilisée :
  • pour le clonage et la construction de plasmides[1].
  • pour la digestion par enzymes de restriction d'amplicons de PCR dans la technique de restriction du polysaccharide A (PSA)[2].
  • pour isoler de l'ARN[3][4][5].
  • dans de l'hybridation in situ en fluorescence (FISH)[6].
  • pour diluer des échantillons de fluide cervicovaginal et des extraits menstruels afin de procéder à des tests de spécificité par amplification en chaîne par polymérase après transcription inverse (RT-PCR) d'ARNm[7].
  • dans la quantification d'ADN par amplification en chaîne par polymérase quantitative (qPCR).[8]
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
A guide to transient expression of membrane proteins in HEK-293 cells for functional characterization
Ooi A, et al.
Frontiers in Physiology, 7, 300-300 (2016)
Registered report: Inhibition of BET recruitment to chromatin as an effective treatment for MLL-fusion leukemia
Fung J, et al.
eLife, 4, e08997-e08997 (2015)
L1 retrotransposon expression in circulating tumor cells
Papasotiriou I, et al.
Testing, 12(2), e0171466-e0171466 (2017)
Andreas K Brödel et al.
Nature protocols, 12(9), 1830-1843 (2017-08-11)
Directed evolution is a powerful tool to improve the characteristics of biomolecules. Here we present a protocol for the intracellular evolution of proteins with distinct differences and advantages in comparison with established techniques. These include the ability to select for
Philippe Robert et al.
Investigative radiology, 50(8), 473-480 (2015-06-25)
To prospectively compare in healthy rats the effect of multiple injections of macrocyclic (gadoterate meglumine) and linear (gadodiamide) gadolinium-based contrast agents (GBCAs) on T1-weighted signal intensity in the deep cerebellar nuclei (DCN), including the dentate nucleus. Healthy rats (n =