95289
Eau
for cell biology
Synonyme(s) :
Water for cell culture
About This Item
Produits recommandés
product name
Eau, for cell biology, sterile ultrafiltered
Qualité
for cell biology
sterile ultrafiltered
Niveau de qualité
Forme
liquid
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Impuretés
mycoplasma, none detected (fluorimetric detection of DNA traces; Hoechst test with Bisbenzimide H 33258 (Cat. No 14530))
≤0.005 EU/mL endoxins
Indice de réfraction
n20/D 1.34 (lit.)
pH
5-7
Point d'ébullition
100 °C (lit.)
Pf
0 °C (lit.)
Densité
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
Traces de cations
Ca: <10 ppb
Mg: <10 ppb
Application(s)
cell analysis
Chaîne SMILES
O
InChI
1S/H2O/h1H2
Clé InChI
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- to rinse the corroded and noncorroded disks in lipopolysaccharide affinity assay
- during hydrogel synthesis and preparation
- in the preparation of 2-mercaptoethanol and CpG-ODN stock solution
- in the preparation of lipopolysaccharides (LPS)
Autres remarques
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves