Documents
R6513
Sigma-Aldrich
Ribonucléase A from bovine pancreas
for molecular biology, ≥70 Kunitz units/mg protein, lyophilized
Synonyme(s) :
RNAse a, RNase A, Ribonucléase pancréatique, Ribonucléate 3′-pyrimidino-oligonucléotido-hydrolase
About This Item
Numéro CAS:
Numéro de classification (Commission des enzymes):
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
Nomenclature NACRES :
NA.53
Qualité
for molecular biology
Niveau de qualité
Forme
lyophilized
Activité spécifique
≥70 Kunitz units/mg protein
Poids mol.
13.7 kDa
~13,700
Activité étrangère
Exonuclease and endonuclease, none detected
NICKase and DNase, none detected
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C9H14N4O3/c10-2-1-8(14)13-7(9(15)16)3-6-4-11-5-12-6/h4-5,7H,1-3,10H2,(H,11,12)(H,13,14)(H,15,16)
Clé InChI
CQOVPNPJLQNMDC-UHFFFAOYSA-N
Description générale
La RNase A est un polypeptide monocaténaire composé de 124 acides aminés liés par 4 ponts disulfure. Contrairement à la RNase B, la RNase A n'est pas une glycoprotéine. La RNase A peut être inhibée par l'alkylation du résidu His12 ou His119 situé au niveau de son site actif. La RNase A peut être activée par les sels de potassium et de sodium.
La RNase A est une endoribonucléase qui attaque le phosphate en 3'-OH d'un nucléotide pyrimidique. La séquence pG-pG-pC-pA-pG est clivée en pG-pG-pCp et en A-pG. Son activité est maximale sur les substrats d'ARN simple brin.
La RNase A, ou ribonucléase A, est une endoribonucléase qui clive les liaisons phosphodiester de l′ARN simple brin après les nucléotides pyrimidiques. Elle attaque l′extrémité phosphate en 3′ (par exemple, la séquence pG-pG-pC-pA-pG est clivée en donnant pG-pG-pCp et A-pG). L′activité est maximale avec l′ARN simple brin. La RNase A est un polypeptide à chaîne unique contenant 4 ponts disulfure. Contrairement à la RNase B, ce n′est pas une glycoprotéine. Les ribonucléases n′hydrolysent pas l′ADN, car celui-ci est dépourvu des groupements 2′-OH essentiels à la formation d′intermédiaires cycliques. La RNase A peut également hydrolyser l′ARN présent dans les échantillons protéiques. Elle peut être inhibée par l′alkylation de His12 et His119 et est activée par les sels de potassium et de sodium. Cette RNase est inhibée en présence d′ions de métaux lourds. Elle est également inhibée par l′ADN par un effet de compétition.
Application
  • La RNase A est utilisée pour supprimer l′ARN présent dans les préparations d′ADN plasmidique et d′ADN génomique ainsi que dans les échantillons protéiques.
  • Elle est également employée dans l′analyse de séquences d′ARN et les tests de protection.
  • Elle a également servi d′outil dans la conception de médicaments assistée par ordinateur.
  • La RNase A supporte l′analyse des séquences d′ARN.
  • Elle hydrolyse l′ARN contenu dans les échantillons protéiques.
  • La purification de l′ADN est supportée par la RNase A.
La ribonucléase A de pancréas de bovin a été utilisée :
  • pour la purification d'ADN plasmidique
  • pour digérer l'ADN double brin et éviter sa coloration lors de la coloration de noyaux
  • dans des techniques de détection par immunoperoxydase et par immunofluorescence
  • pour traiter des cellules avant cytométrie en flux
  • comme constituant d'un tampon post-hybridation pour le lavage de coupes histologiques fixées au formol et incluses en paraffine après hybridation in situ
  • pour traiter des cellules lors de la préparation d'extraits de protéines de membrane externe (OMP)
  • dans des tests de protection à la RNase
  • pour l'élimination d'ARN liés de manière non spécifique
  • dans l'analyse de séquences d'ARN
  • pour l'hydrolyse de l'ARN contenu dans des échantillons de protéines
Caractéristiques et avantages
Notre ribonucléase A, ou RNase A, d′une grande stabilité, convient à l′élimination d′ARN, au séquençage d′ARN et à la purification d'ADN.
Remarque sur l'analyse
Protéine déterminée par E.
Autres remarques
La RNase A peut être activée par les sels de potassium et de sodium. Elle peut être inhibée par l′alkylation de His12 ou His119.
Une application importante de la RNase A est l′élimination de l′ARN présent dans les préparations d′ADN plasmidique. Pour ce faire, de la RNase A exempte de DNases est utilisée à une concentration finale de 10 μg/ml.
Il n′est pas nécessaire de faire bouillir des solutions mères de ce produit de RNase A pour inactiver les DNases résiduelles. Cette ébullition peut faire précipiter la RNase et entraîner une éventuelle perte d′activité enzymatique. Le chauffage d′une solution de RNase A à pH neutre provoque une précipitation. Un chauffage à pH plus bas peut produire une légère précipitation du fait des impuretés protéiques présentes.
Application
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Kento Kurata et al.
International journal of oncology, 49(6), 2303-2308 (2016-10-18)
Anaplastic thyroid cancer (ATC) is a rare malignancy that progresses extremely aggressively and often results in dismal prognosis. We investigated the efficacy of inhibiting the activated RAS/RAF/MEK pathway in ATC cells aiming to clarify the mechanism of effect and resistance.
Production of hen egg yolk immunoglobulins simultaneously directed against Salmonella Enteritidis and Salmonella Typhimurium in the same egg yolk
Chalghoumi, Raja, et al.
Poultry Science (2008)
Santella, Regina M., and Yu-Jing Zhang
DNA Fingerprinting: An Introduction (2011)
Rapid and irreversible CD4+ T-cell depletion induced by the highly pathogenic simian/human immunodeficiency virus SHIVDH12R is systemic and synchronous
Igarashi Tatsuhiko, et al.
Journal of Virology (2002)
Berg JM, Tymoczko JL, Stryer L.
BioChemistry: An Indian Journal (2002)
Protocoles
This procedure may be used for determination of Ribonuclease A (RNase A) activity.
Contenu apparenté
KOD One™ PCR Master Mix overview for ultra-fast PCR with high specificity, fidelity, and yield
Chromatograms
application for HPLC