R7884
Ribonuclease B from bovine pancreas
BioReagent, ≥50 Kunitz units/mg protein, ≥80% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
RNase B
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
bovine pancreas
Gamme de produits
BioReagent
Pureté
≥80% (SDS-PAGE)
Forme
powder
Activité spécifique
≥50 Kunitz units/mg protein
Concentration
≥60%
Technique(s)
cell based assay: suitable
Adéquation
suitable for molecular biology
Application(s)
cell analysis
Activité étrangère
protease ≤0.001 units/mg solid
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C9H14N4O3/c10-2-1-8(14)13-7(9(15)16)3-6-4-11-5-12-6/h4-5,7H,1-3,10H2,(H,11,12)(H,13,14)(H,15,16)
Clé InChI
CQOVPNPJLQNMDC-UHFFFAOYSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Notes préparatoires
Inhibiteur
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Articles
PNGase Fast denaturing buffer and enzyme provide results similar to a conventional 20-hour protocol, reducing workflow time to about 1 hour.