D8276
DNA Polymerase I, Klenow Fragment from Escherichia coli
buffered aqueous glycerol solution
About This Item
Produits recommandés
Qualité
for molecular biology
Niveau de qualité
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Poids mol.
103 kDa
Concentration
~3,000 units/mL
Numéro d'accès UniProt
Activité étrangère
Endonuclease, none detected
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
Escherichia coli K12 ... polA(948356)
Description générale
Application
- DNA sequencing by the Sanger dideoxy method
- Synthesis of the complementary strand of cDNA
- Filling in 5′-overhangs in double stranded DNA to form blunt ends
- Mutagenesis of DNA with second strand synthesis using oligonucleotides
- Labeling DNA by the random primer method
Composants
Définition de l'unité
Reconstitution
Remarque sur l'analyse
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable