Principaux documents
R5000
Sigma-Aldrich
Ribonucléase A from bovine pancreas
Type II-A, ≥60% (SDS-PAGE), >= 60 Kunitz units/mg protein
Synonyme(s) :
RNAse a, RNase A, Ribonucléase pancréatique, Ribonucléate 3′-pyrimidino-oligonucléotido-hydrolase
100 MG
106,00 €
250 MG
175,00 €
1 G
523,00 €
106,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 MG
106,00 €
250 MG
175,00 €
1 G
523,00 €
About This Item
Numéro CAS:
Numéro de classification (Commission des enzymes):
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
Nomenclature NACRES :
NA.54
106,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
bovine pancreas
Type
Type II-A
Forme
solid
Activité spécifique
>= 60 Kunitz units/mg protein
Poids mol.
~13,700
Concentration
≥60% (SDS-PAGE)
Technique(s)
cell based assay: suitable
Impuretés
salt, essentially free
Adéquation
suitable for molecular biology
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[nH]1cnc(c1)CC(NC(=O)CCN)C(=O)O
InChI
1S/C9H14N4O3/c10-2-1-8(14)13-7(9(15)16)3-6-4-11-5-12-6/h4-5,7H,1-3,10H2,(H,11,12)(H,13,14)(H,15,16)
Clé InChI
CQOVPNPJLQNMDC-UHFFFAOYSA-N
Description générale
La RNase A, ou ribonucléase A, est une endoribonucléase qui clive les liaisons phosphodiester de l′ARN simple brin après les nucléotides pyrimidiques. Elle attaque l′extrémité phosphate en 3′ (par exemple, la séquence pG-pG-pC-pA-pG est clivée en donnant pG-pG-pCp et A-pG). L′activité est maximale avec l′ARN simple brin. La RNase A est un polypeptide à chaîne unique contenant 4 ponts disulfure. Contrairement à la RNase B, ce n′est pas une glycoprotéine. Les ribonucléases n′hydrolysent pas l′ADN, car celui-ci est dépourvu des groupements 2′-OH essentiels à la formation d′intermédiaires cycliques. La RNase A peut également hydrolyser l′ARN présent dans les échantillons protéiques. Elle peut être inhibée par l′alkylation de His12 et His119 et est activée par les sels de potassium et de sodium. Cette RNase est inhibée en présence d′ions de métaux lourds. Elle est également inhibée par l′ADN par un effet de compétition.
Ribonucleases do not hydrolyze DNA, because the DNA lacks 2′-OH groups essential for the formation of cyclic intermediates. RNase can hydrolyze RNA from protein samples. Pancreatic RNase A specifically cleaves at the 3′-side of pyrimidine (uracil or cytosine) phosphate bonds.
Application
  • La RNase A est utilisée pour supprimer l′ARN présent dans les préparations d′ADN plasmidique et d′ADN génomique ainsi que dans les échantillons protéiques.
  • Elle est également employée dans l′analyse de séquences d′ARN et les tests de protection.
  • Elle a également servi d′outil dans la conception de médicaments assistée par ordinateur.
  • La RNase A supporte l′analyse des séquences d′ARN.
  • Elle hydrolyse l′ARN contenu dans les échantillons protéiques.
  • La purification de l′ADN est supportée par la RNase A.
Ribonuclease A is used to remove RNA from DNA plasmid preparations and protein samples. Ribonuclease A is used for RNase protection assays, to remove unspecifically bound RNA, analysis of RNA sequences, to hydrolyze RNA contained in protein samples, and the purification of DNA. Ribonuclease A from bovine pancreas has been used in a study to assess hybridase activity of human ribonuclease-1. [1] Ribonuclease A from bovine pancreas has also been used in a study to investigate particle-based and monolithic columns for cation exchange protein displacement chromatography. [2]
Caractéristiques et avantages
Notre ribonucléase A, ou RNase A, d′une grande stabilité, convient à l′élimination d′ARN, au séquençage d′ARN et à la purification d'ADN.
Notes préparatoires
Chromatographically purified
Remarque sur l'analyse
Protéine déterminée par E.
RNase A purity determined by SDS-PAGE
Application
Inhibiteur
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Beata Schmidt et al.
Journal of chromatography. A, 1018(2), 155-167 (2003-11-19)
The overall topic of the investigation was the separation of basic proteins by cation exchange displacement chromatography. For this purpose two principal column morphologies were compared for the separation of ribonuclease A and alpha-chymotrypsinogen, two proteins found in the bovine
Nana Asare et al.
Toxicology and applied pharmacology, 230(2), 175-186 (2008-04-18)
Mechanistic studies of nitro-PAHs (polycyclic aromatic hydrocarbons) of interest might help elucidate which chemical characteristics are most important in eliciting toxic effects. 1-Nitropyrene (1-NP) is the predominant nitrated PAH emitted in diesel exhaust. 1-NP-exposed Hepa1c1c7 cells exhibited marked changes in
Stephanie E Siegmund et al.
Human molecular genetics, 26(23), 4588-4605 (2017-10-04)
Mitochondrial disorders affecting oxidative phosphorylation (OxPhos) are caused by mutations in both the nuclear and mitochondrial genomes. One promising candidate for treatment is the drug rapamycin, which has been shown to extend lifespan in multiple animal models, and which was
Nicoletta Potenza et al.
Nucleic acids research, 34(10), 2906-2913 (2006-06-02)
Human ribonuclease-1 (hRNase-1) is an extracellular enzyme found in exocrine pancreas, blood, milk, saliva, urine and seminal plasma, which has been implicated in digestion of dietary RNA and in antiviral host defense. The enzyme is characterized by a high catalytic
Sanjiv Risal et al.
Cell discovery, 3, 16052-16052 (2017-02-23)
In mammals, primordial germ cells (PGCs) are the embryonic cell population that serve as germ cell precursors in both females and males. During mouse embryonic development, the majority of PGCs are arrested at the G2 phase when they migrate into
Protocoles
This procedure may be used for determination of Ribonuclease A (RNase A) activity.
Chromatograms
application for HPLC