D2886
DNA Ligase from T4-infected Escherichia coli
buffered aqueous glycerol solution
Synonyme(s) :
Polydeoxyribonucleotide Synthase, Polynucleotide Ligase, T4 DNA Ligase
About This Item
Produits recommandés
Qualité
for molecular biology
Niveau de qualité
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Activité spécifique
4,000 U/mL
Poids mol.
68 kDa
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
bacteriophage T4 ... 30(1258680)
Catégories apparentées
Application
- Ligation of blunt ended or cohesive DNA fragments
- Ligation of cloning vector and restriction insert fragments
- Seal nicks in double stranded DNA and RNA or DNA/RNA hybrids
- Couple RNA single strands by bridging oligonucleotide adapters
Actions biochimiques/physiologiques
Composants
Définition de l'unité
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable