556746
RNase A, Protease-Free, Highly Purified, Bovine Pancreas
For selective degradation of RNA
Synonyme(s) :
RNase A, Protease-Free, Highly Purified, Bovine Pancreas, Ribonuclease A
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized solid
Activité spécifique
81-99 units/mg material
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated
Solubilité
water: 2 mg/mL
Activité étrangère
Protease, none detected
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C9H14N4O3/c10-2-1-8(14)13-7(9(15)16)3-6-4-11-5-12-6/h4-5,7H,1-3,10H2,(H,11,12)(H,13,14)(H,15,16)
Clé InChI
CQOVPNPJLQNMDC-UHFFFAOYSA-N
Description générale
chromatographically purified, pyrimidine-specific
endoribonuclease that acts on single-stranded
RNA.
Avertissement
Définition de l'unité
Reconstitution
Remarque sur l'analyse
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable