R6750
Ribonucleic acid from baker′s yeast (S. cerevisiae)
Synonyme(s) :
RNA
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Température de stockage
−20°C
Description générale
Application
Notes préparatoires
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Protocoles
This procedure may be used for determination of Ribonuclease A (RNase A) activity.