Principaux documents
82320
Sigma-Aldrich
Oxyde de (±)propylène
puriss. p.a., ≥99.5% (GC)
Synonyme(s) :
(±)-Methyloxirane, 1,2-Epoxypropane
250 ML
46,00 €
1 L
83,30 €
46,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 ML
46,00 €
1 L
83,30 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C3H6O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
58.08
Beilstein:
79763
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
46,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Densité de vapeur
2 (vs air)
Pression de vapeur
29.43 psi ( 55 °C)
8.59 psi ( 20 °C)
Qualité
puriss. p.a.
Essai
≥99.5% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
1378 °F
Limite d'explosivité
37 %
Impuretés
≤0.1% water
Résidus d'évap.
≤0.005%
Indice de réfraction
n20/D 1.366 (lit.)
n20/D 1.366
pb
34 °C (lit.)
Pf
−112 °C (lit.)
Densité
0.83 g/mL at 25 °C (lit.)
Traces de cations
Al: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC1CO1
InChI
1S/C3H6O/c1-3-2-4-3/h3H,2H2,1H3
Clé InChI
GOOHAUXETOMSMM-UHFFFAOYSA-N
Description générale
(±)-Propylene oxide (PPO) belongs to the class of monomers known as epoxides or oxiranes. It is used as a raw material in the preparation n of polyurethane foam and polyether polyols, which are used in the production of polyurethane elastomers, polyurethane plastics, adhesives, sealants, and coatings. These materials find applications in industries such as automotive, construction, electronics, and textiles. PPO-based polymers possess flexibility and elasticity as inherent properties, making them well-suited for applications that demand materials with excellent resilience, stretchability, and impact resistance. Additionally, PPO-derived polymers are biocompatible, which makes them suitable for applications in various fields such as biomedical engineering, drug delivery, and tissue engineering.[1][2][3]
Application
Propylene oxide can be used as a starting material to synthesize:
  • Poly(3-hydroxybutyrate), a biodegradable and biocompatible polyester, by carbonylative polymerization.
  • Poly (propylene-ram-ε-caprolactone carbonate) (PPCL) and poly (propylene carbonate) (PPC), which are applicable as drug carriers.
Propylene oxide may be used in the production of polyether polyols, propylene glycols, propylene glycol ethers.
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - Muta. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-36.4 °F - Equilibrium method
Point d'éclair (°C)
-38 °C - Equilibrium method
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Les clients ont également consulté
Josep Casamada Ribot et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 46(37), 6971-6973 (2010-08-24)
The aqueous gelation of a quaternary ammonium oligo(propylene oxide)-based ionic liquid yields ion gels with a reverse thermoresponsive behavior (i.e., mechanical moduli and viscosity increase with temperature) and enhanced ionic conductivities.
Javix Thomas et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 17(16), 4582-4587 (2011-03-25)
Chirality recognition in the hydrogen-bonded glycidol···propylene oxide complex has been studied by using rotational spectroscopy and ab initio calculations. An extensive conformational search has been performed for this binary adduct at the MP2/6-311++G(d,p) level of theory and a total of
Jasper Jammaer et al.
Journal of the American Chemical Society, 133(34), 13737-13745 (2011-07-28)
Hexagonally ordered mesoporous silica coined COK-12 was synthesized in a continuous process by combining streams of sodium silicate and citric acid/sodium citrate buffered solution of (ethylene oxide)(20)-(propylene oxide)(70)-(ethylene oxide)(20) triblock copolymer (Pluronic P123) from separate reservoirs. COK-12 precipitated spontaneously upon
Satoshi Toda et al.
Blood, 123(25), 3963-3971 (2014-03-25)
Definitive erythropoiesis takes place at erythroblastic islands, where erythroblasts proliferate and differentiate in association with central macrophages. At the final stage of erythropoiesis, pyrenocytes (nuclei surrounded by plasma membranes) are excluded from erythroblasts, expose phosphatidylserine (PtdSer), and are engulfed by
Aude Bouchet et al.
The Journal of organic chemistry, 76(10), 4178-4181 (2011-04-08)
ECD and NMR experiments show that the complexation of propylene oxide (PrO) within the cavity of an enantiopure water-soluble cryptophane 1 in NaOH solution is enantioselective and that the (R)-PrO@PP-1 diastereomer is more stable than the (S)-PrO@PP-1 diastereomer with a