Merck
Toutes les photos(6)
Principaux documents
P8250
Sigma-Aldrich
Peroxydase from horseradish
Type II, essentially salt-free, lyophilized powder, 150-250 units/mg solid (using pyrogallol)
Synonyme(s) :
Donneur : peroxyde d'hydrogène oxydoréductase, Peroxydase de raifort
About This Item
Numéro CAS:
Numéro de classification (Commission des enzymes):
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
eCl@ss :
32160410
Nomenclature NACRES :
NA.54
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Source biologique
horseradish
Niveau de qualité
Type
Type II
Forme
essentially salt-free, lyophilized powder
Activité spécifique
150-250 units/mg solid (using pyrogallol)
Poids mol.
~44 kDa
Solubilité
0.1 M phosphate buffer: soluble (pH 6.0)
H2O: soluble
Rapport des absorbances
RZ ≥1.8
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[O+H2]O[O-]
InChI
1S/H2O3/c1-3-2/h1-2H
Clé InChI
JSPLKZUTYZBBKA-UHFFFAOYSA-N
Description générale
La peroxydase de raifort (HRP, de l′anglais horseradish peroxidase) est isolée des racines de raifort (Armoracia rusticana) et appartient au groupe des peroxydases de type ferroprotoporphyrine. La HRP est un polypeptide à une seule chaîne qui comporte quatre ponts disulfure. Il s′agit d′une glycoprotéine contenant 18 % de glucides. Selon l′isozyme, les glucides peuvent inclure les constituants suivants : galactose, arabinose, xylose, fucose, mannose, mannosamine et galactosamine. Le poids moléculaire de la peroxydase de raifort (env. 44 kDa) inclut la chaîne polypeptidique (33,890 Daltons), l′hémine plus Ca2+ (env. 700 Daltons) et les glucides (env. 9,400 Daltons). Au moins sept isozymes existent. Le point isoélectrique des isozymes de peroxydase de raifort se situe dans une plage de 3,0 à 0,9.
Application
Cette enzyme a été utilisée pour comparaison dans l′essai de la peroxydase sur des extraits de brins matures de fétuque des prés.[1] Elle a également été employée pour mesurer la production d′H2O2.[2]
La peroxydase de raifort (HRP) est isolée des racines de raifort (Armoracia rusticana). Elle est utilisée dans les applications biochimiques comme les analyses par western blots, ELISA et immunohistochimie. La peroxydase de raifort est utilisée pour amplifier un signal faible et pour faciliter la détection d′une molécule cible, par exemple une protéine. La peroxydase de raifort, produit P8250, a été utilisée pour étudier les antigènes non buccaux dans les gencives en présence d′inflammation[3] ainsi que la toxicité de la glycoprotéine du virus Ebola[4].
Actions biochimiques/physiologiques
Lorsqu′elle est incubée en présence d′un substrat, la peroxydase de raifort produit un dérivé coloré, fluorimétrique ou luminescent qui permet la quantification. La peroxydase de raifort réduit légèrement le taux d′inhibition dans un mutant cydAB.
L′HRP se combine facilement au peroxyde d′hydrogène (H2O2) et le complexe [HRP-H2O2] qui en découle peut oxyder un vaste éventail de donneurs d′hydrogène. La plage de pH optimale est de 6,0-6,5 et l′enzyme est plus stable dans la plage de pH 5,0-9,0. L′HRP peut être conjuguée à des anticorps selon diverses méthodes, notamment au glutaraldéhyde, par oxydation au periodate, par des ponts disulfures et en utilisant des agents de réticulation amino et thiol. Elle est plus stable et plus petite que la β-galactosidase et la phosphatase alcaline, et constitue une étiquette enzymatique de prédilection. Sa glycosylation permet également de réduire la liaison non spécifique.[5] Elle est couramment utilisée pour pour le dosage du glucose[6] et des peroxydes[7] dans une solution. Son activité enzymatique est inhibée par l′azoture de sodium, le cyanure, la L-cystine, le dichromate, l′éthylène-thiourée, l′hydroxylamine, le sulfure, le vanadate, l′acide p-aminobenzoïque et les ions Cd2+, Co2+, Cu2+, Fe3+, Mn2+, Ni2+ et Pb2+ l.[8]
Qualité
Des études préliminaires indiquent qu′elle contient au moins cinq isozymes.
Définition de l'unité
Une unité de pyrogallol forme 1,0 mg de purpurogalline à partir de pyrogallol en 20 sec à pH 6,0 et 20 °C.
Remarque sur l'analyse
La valeur RZ (Reinheitszahl) est le rapport d′absorbance A403/A275 mesuré à 0,5-1,0 mg/ml dans de l′eau désionisée. C′est une mesure de la teneur en hémine, plutôt que de l′activité enzymatique. Il est possible que des préparations présentant une valeur RZ élevée aient une faible activité enzymatique.
Autres remarques
Pour en savoir plus sur la peroxydase, rendez-vous sur www.sigma-aldrich.com/enzymeexplorer.
Inhibiteur
Réf. du produit
Description
Tarif
Substrat
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
J W Macadam et al.
Plant physiology, 99(3), 872-878 (1992-07-01)
Cessation of cell expansion has been associated with cell wall cross-linking reactions catalyzed by peroxidase. This study utilized two genotypes of tall fescue (Festuca arundinacea Schreb.) that differ in length of the leaf elongation zone to investigate the relationship between
S M Mallison et al.
Infection and immunity, 56(4), 823-830 (1988-04-01)
In vitro experimentation indicates that periodontitis-associated bacteria contain potent polyclonal B-cell activators (PBA). We reasoned that if PBA were operative in vivo, plasma cells specific for nonoral antigens should be present in the inflamed gingival tissues, which are characterized by
W E Bullock et al.
The Journal of experimental medicine, 165(1), 195-210 (1987-01-01)
The principal host cell of H. capsulatum (Hc) is the M phi within which the pathogenic yeast phase of the fungus multiplies during active disease. The initial interaction between Hc yeasts and M phi therefore is a crucial step in
Chuan Chiang-Ni et al.
Journal of microbiology, immunology, and infection = Wei mian yu gan ran za zhi, 49(6), 837-842 (2015-02-05)
The phenotypic heterogeneity of the human pathogen Streptococcus pyogenes [group A streptococcus (GAS)] is associated with bacterial virulence variation. During invasive GAS infection, mutations in the two-component regulatory system covR/covS leads to increases in hyaluronic acid capsule production, virulence genes
Nancy J Sullivan et al.
Journal of virology, 79(1), 547-553 (2004-12-15)
Ebola virus infection causes a highly lethal hemorrhagic fever syndrome associated with profound immunosuppression through its ability to induce widespread inflammation and cellular damage. Though GP, the viral envelope glycoprotein, mediates many of these effects, the molecular events that underlie
Articles
Discover our peroxidase from horseradish enzymes, products, substrates, and inhibitors for your ELISA, immunoassay, and protein application needs.
Protocoles
To standardize a procedure for the enzymatic assay of Diamine Oxidase.
To measure alcohol oxidase activity, this assay uses 2,2′-azino-bis-(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid) and a continuous spectrophotometric rate determination at 405 nm.
Enzymatic activity assay for cholesterol oxidase, excluding specific product numbers, providing guidelines for accurate cholesterol oxidase assays.
Enzymatic assay of lipase type XIII from Pseudomonas sp. using a coupled enzyme system of glycerol kinase and glycerophosphate oxidase (EC 3.1.1.3)
Afficher tout