Principaux documents
D9143
Sigma-Aldrich
o-Dianisidine
peroxidase substrate, chromogenic, powder
Synonyme(s) :
3,3′-Dimethoxybenzidine, Fast Blue B
5 G
53,00 €
25 G
186,00 €
53,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
5 G
53,00 €
25 G
186,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C14H16N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
244.29
Beilstein:
1879884
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.83
53,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Nom du produit
o-Dianisidine, peroxidase substrate
Forme
powder
Solubilité
H2O: slightly soluble
aqueous acid: soluble
Chaîne SMILES 
COc1cc(ccc1N)-c2ccc(N)c(OC)c2
InChI
1S/C14H16N2O2/c1-17-13-7-9(3-5-11(13)15)10-4-6-12(16)14(8-10)18-2/h3-8H,15-16H2,1-2H3
Clé InChI
JRBJSXQPQWSCCF-UHFFFAOYSA-N
Application
o-Dianisidine has been used for neutrophil myeloperoxidase activity (MPO) assay.[1][2][3] It has also been used for staining erythrocytes.[4]
as a constituent in neutral benzidine staining of dried blood smears[5]
Attention
Darkens in storage.
Avertissement
Probably carcinogenic.
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
402.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
206 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
FIP200 is required for the cell-autonomous maintenance of fetal hematopoietic stem cells
Liu Fei, et al.
Blood, 116(23), 4806-4814 (2010)
Amnion epithelial cells promote lung repair via lipoxin A4
Tan JL, et al.
Stem Cells Translational Medicine, 6(4), 1085-1095 (2017)
Trim33/Tif1-gamma is essential for macrophage and neutrophil mobilisation to developmental or inflammatory cues
Demy DL, et al.
Journal of Cell Science, jcs-203471 (2017)
RNAi-mediated silencing of TNF-alphas converting enzyme to down-regulate soluble TNF-alpha production for treatment of acute and chronic colitis
Song Y, et al.
Journal of Controlled Release : Official Journal of the Controlled Release Society, 239, 231-241 (2016)
D M Lehmann et al.
Access microbiology, 1(10), e000065-e000065 (2020-09-26)
Honey is a natural product with many beneficial properties including antimicrobial action. Production of hydrogen peroxide (H2O2) in diluted honey is central to this action. Here, we describe an optimized method for measuring levels of H2O2 in honey. This method
Articles
NBT-BCIP substrate system aids in western blotting and immunohistological staining, producing a blue-purple insoluble end product.