Principaux documents
SRE0082
Sigma-Aldrich
Peroxydase from horseradish
Synonyme(s) :
Donneur : peroxyde d'hydrogène oxydoréductase, Peroxydase de raifort
5000 UNITS
147,00 €
30000 UNITS
634,00 €
1000 KU
10 580,00 €
5000 KU
42 290,00 €
147,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5000 UNITS
147,00 €
30000 UNITS
634,00 €
1000 KU
10 580,00 €
5000 KU
42 290,00 €
About This Item
Numéro CAS:
Numéro de classification (Commission des enzymes):
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
Nomenclature NACRES :
NA.54
147,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Description
For research or further manufacturing use only. Not intended for direct use in humans or animals. Non-TSCA use only in US.
Niveau de qualité
Activité spécifique
≥250 units/mg solid (using pyrogallol)
Adéquation
suitable for immunoassay
suitable for manufacturing use
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[O+H2]O[O-]
InChI
1S/H2O3/c1-3-2/h1-2H
Clé InChI
JSPLKZUTYZBBKA-UHFFFAOYSA-N
Description générale
La peroxydase de raifort (HRP, de l′anglais horseradish peroxidase) est isolée des racines de raifort (Armoracia rusticana) et appartient au groupe des peroxydases de type ferroprotoporphyrine. La HRP est un polypeptide à une seule chaîne qui comporte quatre ponts disulfure. Il s′agit d′une glycoprotéine contenant 18 % de glucides. Selon l′isozyme, les glucides peuvent inclure les constituants suivants : galactose, arabinose, xylose, fucose, mannose, mannosamine et galactosamine. Le poids moléculaire de la peroxydase de raifort (env. 44 kDa) inclut la chaîne polypeptidique (33,890 Daltons), l′hémine plus Ca2+ (env. 700 Daltons) et les glucides (env. 9,400 Daltons). Au moins sept isozymes existent. Le point isoélectrique des isozymes de peroxydase de raifort se situe dans une plage de 3,0 à 0,9.
Horseradish peroxidase (HRP) is isolated from horseradish roots (Amoracia rusticana). HRP is a single chain polypeptide containing four disulfide bonds. Its molecular weight (~44 kDa) includes the polypeptide chain (33,890 Daltons), hemin plus Ca2+ (~700 Daltons), and carbohydrate (~9,400 Daltons). At least seven isozymes of HRP exist. The isoelectric point for horseradish peroxidase isozymes is 3.0 - 9.0.
Application
HRP is used in immunoassays, such as ELISAs, Western blots, and lateral flow assays. HRP is used in academic research, diagnostics, and pharmaceutical research. For more applications, see the following technical article: An Introduction to Horseradish Peroxidase (HRP) and Its Applications.
Peroxidase from horseradish has been used in western blotting.[1]
Définition de l'unité
Une unité de pyrogallol forme 1,0 mg de purpurogalline à partir de pyrogallol en 20 sec à pH 6,0 et 20 °C.
Remarque sur l'analyse
La valeur RZ (Reinheitszahl) est le rapport d′absorbance A403/A275 mesuré à 0,5-1,0 mg/ml dans de l′eau désionisée. C′est une mesure de la teneur en hémine, plutôt que de l′activité enzymatique. Il est possible que des préparations présentant une valeur RZ élevée aient une faible activité enzymatique.
Autres remarques
Pour en savoir plus sur la peroxydase, rendez-vous sur www.sigma-aldrich.com/enzymeexplorer.
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Roles of p38 and JNK protein kinase pathways activated by compound cantharidin capsules containing serum on proliferation inhibition and apoptosis of human gastric cancer cell line
Sun Y, et al.
Experimental and Therapeutic Medicine, 14(2), 1809-1817 (2017)
Yonghao Sun et al.
Experimental and therapeutic medicine, 14(2), 1809-1817 (2017-08-16)
The aim of the present study was to investigate the inhibitory effect of compound cantharides capsules (CCCs) on the viability and apoptosis of human gastric cancer cell lines, BGC-823 and SGC-7901, and to detect its regulation of gene expression levels
Leilei Bao et al.
Scientific reports, 12(1), 10693-10693 (2022-07-02)
Infectious diseases are among the leading causes of mortality worldwide. A new coronavirus named severe acute respiratory syndrome corona virus 2 (SARS-CoV-2) was identified in Wuhan, China in 2019, and the World Health Organization (WHO) declared its outbreak, coronavirus disease
Articles
Horseradish peroxidase (HRP) is an enzyme used for detecting molecules, degrading toxins, cross-linking proteins, and in diagnostics like lateral flow assays.
Questions
  1. What is the stability of the activity after reconstituted into PBS if stored at -20 or -80C?
    1 answer
    1. Stock solutions retain activity after 5 freeze-thaw cycles when stored at –20°C. Studies at –80°C have not been conducted. For additional solution stability information. see the product datasheet for the research grade product, P8375.
      A link to this document is provided below:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/160/616/p8375dat-ms.pdf