A8511
Luminol
≥97% (HPLC)
Synonyme(s) :
3-Aminophthalhydrazide, 5-Amino-2,3-dihydro-1,4-phthalazinedione
157,00 €
About This Item
157,00 €
Produits recommandés
Essai
≥97% (HPLC)
Forme
powder or chunks
Pf
>300 °C (lit.)
Solubilité
DMSO: 50 mg/mL, clear to slightly hazy
Chaîne SMILES
Nc1cccc2C(=O)NNC(=O)c12
InChI
1S/C8H7N3O2/c9-5-3-1-2-4-6(5)8(13)11-10-7(4)12/h1-3H,9H2,(H,10,12)(H,11,13)
Clé InChI
HWYHZTIRURJOHG-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable