Principaux documents
F5803
Sigma-Aldrich
o-Dianisidine dihydrochloride
Suitable for use in glucose determination
Synonyme(s) :
3,3′-Dimethoxybenzidine dihydrochloride, Fast Blue B
50 MG
101,00 €
101,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 MG
101,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C14H16N2O2 · 2HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
317.21
Beilstein:
3917996
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.47
101,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Forme
crystalline
Plage de pH
6.95-7.05
Pf
268 °C
Solubilité
water: 2.5 mg/mL, colorless
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Cl.Cl.COc1cc(ccc1N)-c2ccc(N)c(OC)c2
InChI
1S/C14H16N2O2.2ClH/c1-17-13-7-9(3-5-11(13)15)10-4-6-12(16)14(8-10)18-2;;/h3-8H,15-16H2,1-2H3;2*1H
Clé InChI
UXTIAFYTYOEQHV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
A preweighed vial containing 50 mg o-Dianisidine.
Spécificité
o-Dianisidine (3,3′-dimethoxybenzidine) is a peroxidase substrate suitable for use in ELISA procedures. This substrate produces a soluble end product that is yellow-orange in color and can be read spectrophotometrically at 405 nm. The reaction may be stopped with 5 M HCl.
Application
o-Dianisidine dihydrochloride is suitable for use in the glucose determination. It is suitable reagent used in the following studies:
  • As substrate for the determination of serum ceruloplasmin from its oxidase activity.[1]
  • Determination of total antioxidant response (TAR) against potent free radical reactions by a novel, colorimetric and fully automated method.[2]
  • As colorimetric indicator for the simultaneous semi-quantitative estimation of glucose, lactate and uric acid on paper-based microfluidic devices (microPAD).[3]
  • Myeloperoxidase activity assay.[4]
Avertissement
Probably carcinogenic.
Enzyme
Réf. du produit
Description
Tarif
Étalon
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Health hazardCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Measurement of ceruloplasmin from its oxidase activity in serum by use of o-dianisidine dihydrochloride.
K H Schosinsky et al.
Clinical chemistry, 20(12), 1556-1563 (1974-12-01)
Wijitar Dungchai et al.
Analytica chimica acta, 674(2), 227-233 (2010-08-04)
We report here the use of multiple indicators for a single analyte for paper-based microfluidic devices (microPAD) in an effort to improve the ability to visually discriminate between analyte concentrations. In existing microPADs, a single dye system is used for
J Haisan et al.
Journal of dairy science, 103(7), 6135-6144 (2020-04-21)
The objective of this experiment was to determine the effect of pellet type and feeding amount on feeding behavior, dry matter intake, rumen fermentation, and milk production of lactating dairy cows. An experimental diet was formulated to provide an adequate
L O Chow et al.
Journal of dairy science, 91(4), 1534-1543 (2008-03-20)
Objectives of the study were to evaluate the effect of planting date on in vitro neutral detergent fiber digestibility (IVFD) of whole-crop barley (Hordeum vulgare) and its effects on productivity of lactating dairy cows. Two cultivars of barley were planted
G B Penner et al.
Journal of dairy science, 92(6), 2767-2781 (2009-05-19)
The objective of the study was to investigate the fractional rate of volatile fatty acid (VFA) absorption and the expression of genes encoding for transporters and enzymes involved in the absorption and metabolism of VFA in ruminal tissue when cattle
Protocoles
To standardize a procedure for the enzymatic assay of Diamine Oxidase.
Glucose oxidase activity measured via continuous spectrophotometric assay at 500 nm, indicating glucose oxidation rate.