Principaux documents
A5754
Sigma-Aldrich
3-Amino-9-ethylcarbazole
≥95% (HPLC), powder
Synonyme(s) :
9-Ethylcarbazol-3-amine, AEC
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C14H14N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
210.27
Beilstein:
174969
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.83
Le produit A5754 n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Nom du produit
3-Amino-9-ethylcarbazole, ≥95% (HPLC), powder
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
powder
Impuretés
≤3% solvent
Solubilité
ethanol: acetic acid (2:1): 50 mg/mL, clear to hazy
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CCn1c2ccccc2c3cc(N)ccc13
InChI
1S/C14H14N2/c1-2-16-13-6-4-3-5-11(13)12-9-10(15)7-8-14(12)16/h3-9H,2,15H2,1H3
Clé InChI
OXEUETBFKVCRNP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
3-Amino-9-ethylcarbazole serves as chromogen in immunocytochemistry and produces a red color.[1]
Spécificité
3-Amino-9-ethylcarbazole is a peroxidase substrate suitable for use in immunoblotting and immunohistochemical staining procedures. This substrate produces an insoluble end product that is red in color and can be observed visually.
Application
3-Amino-9-ethylcarbazole has been used to visualize the bound primary antibody by using a streptavidin method.[1] It has also been used in visualizing tissue sections from tumour samples.[2]
Substrats
Substrate for peroxidase.
Remarque sur l'analyse
Actual content given on label
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Patterns of angiogenesis in nonsmall-cell lung carcinoma
Offersen BV, et al.
Cancer, 91(8), 1500-1509 (2001)
VEGF-C and COX-2 expression in papillary thyroid cancer
Siironen P, et al.
Endocrine-Related Cancer, 13(2), 465-473 (2006)
Cristan Herbert et al.
Respirology (Carlton, Vic.), 20(8), 1206-1212 (2015-08-21)
Exacerbations of allergic asthma are often triggered by respiratory viral infections. We have previously shown that in a T-helper type 2 (Th2)-biased cytokine environment, mouse and human airway epithelial cells (AEC) exhibit increased expression of pro-inflammatory and anti-viral genes in
Veronika Mlitz et al.
The Journal of investigative dermatology, 134(11), 2685-2692 (2014-05-02)
S100 fused-type proteins (SFTPs) such as filaggrin, trichohyalin, and cornulin are differentially expressed in cornifying keratinocytes of the epidermis and various skin appendages. To determine evolutionarily conserved, and thus presumably important, features of SFTPs, we characterized nonmammalian SFTPs and compared
G P Harvey et al.
Journal of periodontal research, 48(2), 252-261 (2012-09-18)
The presence of citrullinated proteins, and peptidylarginine deiminase types -2 (PAD-2) and -4 (PAD-4) in periodontal tissues, determine the presence of anti-cyclic citrullinated protein antibodies (anti-CCP) in gingival crevicular fluid (GCF) and compare the expression of these proteins between inflamed
Articles
NBT-BCIP substrate system aids in western blotting and immunohistological staining, producing a blue-purple insoluble end product.