A1661
N-(6-Aminohexyl)-N-ethylisoluminol
Synonyme(s) :
6-(N-[6-Aminohexyl]-N-ethyl)amino-2,3-dihydro-1,4-phthalazine-1,4-dione, AHEI
About This Item
Forme
powder
Solubilité
glacial acetic acid: 50 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCN(CCCCCCN)c1ccc2C(=O)NNC(=O)c2c1
InChI
1S/C16H24N4O2/c1-2-20(10-6-4-3-5-9-17)12-7-8-13-14(11-12)16(22)19-18-15(13)21/h7-8,11H,2-6,9-10,17H2,1H3,(H,18,21)(H,19,22)
Clé InChI
BEADQYOTAORBKI-UHFFFAOYSA-N
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable