P6140
Peroxydase from horseradish
Type X, ammonium sulfate suspension
Synonyme(s) :
Donneur : peroxyde d'hydrogène oxydoréductase, Peroxydase de raifort
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
horseradish
Type
Type X
Forme
ammonium sulfate suspension
Activité spécifique
≥225 units/mg protein (biuret, using pyrogallol)
Poids mol.
~44 kDa
Concentration
≥1.0 mg/mL
Rapport des absorbances
RZ 2.5-3.5
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/H2O3/c1-3-2/h1-2H
Clé InChI
JSPLKZUTYZBBKA-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Définition de l'unité
Forme physique
Notes préparatoires
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Inhibiteur
Substrat
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Articles
Discover our peroxidase from horseradish enzymes, products, substrates, and inhibitors for your ELISA, immunoassay, and protein application needs.
Instructions for working with enzymes supplied as ammonium sulfate suspensions
Protocoles
Reinheitszahl (RZ) is the ratio of absorbance due to hemin (A403, Soret region) to absorbance due to protein (A275).
To standardize a procedure for the assay of Peroxidase using 2,2'-Azino-bis(3-Ethylbenzthiazoline-6-Sulfonic Acid) as a substrate.
This procedure is for the determination of Peroxidase enzymatic activity using Pyrogallol as the substrate.