Principaux documents
480708
Sigma-Aldrich
α2-3,6-Neuraminidase, Clostridium perfringens, Recombinant, E. coli
Synonyme(s) :
α2-3,6-Neuraminidase, Clostridium perfringens, Recombinant, E. coli, Acetylneuraminyl Hydrolase, Sialidase
500 MI.U.
478,00 €
478,00 €
Date d'expédition estimée le22 avril 2025Détails
Demander un échantillon
Changer de vue
500 MI.U.
478,00 €
About This Item
Numéro CAS:
Numéro de classification (Commission des enzymes):
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.54
478,00 €
Date d'expédition estimée le22 avril 2025Détails
Demander un échantillon
Produit recombinant
expressed in E. coli
Niveau de qualité
Description
RTECS - QQ3450000
Gamme de produits
EMPROVE® EXPERT
Forme
liquid
Activité spécifique
≥10 units/mL
≥250 units/mg protein
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
do not freeze
Activité étrangère
N-acetylglucosaminidase, α-fucosidase, α- and β-galactosidase, α- and β-mannosidase, proteases, none detected
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Note: 1 mU = 1 milliunit.
Recombinant, Clostridium perfringens α2-3,6-Neuraminidase expressed in E. coli. Catalyzes the hydrolysis of non-reducing terminal α2,3 and α2,6 unbranched sialic acid residues from complex carbohydrates and glycoproteins. This enzyme does not exhibit activity on α2,8 or branched sialic acids.
Application
Recommended reaction buffer: 50 mM sodium phosphate buffer, pH 6.0
Avertissement
Toxicity: Harmful (C)
Définition de l'unité
One unit is defined as the amount of enzyme that will catalyze the release of 1 µmol of methylumbelliferone from 2ʹ-(4-Methylumbelliferyl)-α-D-N-acetylneuraminic Acid (Cat. No. 474495) per min at 37°C, pH 5.0.
Forme physique
In 25 mM NaCl, 20 mM Tris-HCl, pH 7.5.
Autres remarques
Prime, S., et al. 1996. J. Chromatogr. A. 720, 263.
Dwek, R.A., et al. 1993. Annu. Rev. Biochem. 62, 65.
Ohta, Y., et al. 1989. J. Biochem (Tokyo) 106, 1086.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Qu'est-ce que le programme Emprove® ?
Le programme Emprove® est un système fournissant une documentation exhaustive et précise de nos filtres, de nos composants à usage unique, de nos matières premières pharmaceutiques et de nos matériaux de départ.
Material Qualification Dossier
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Operational Excellence Dossier
Disponible(s) sur abonnement ou moyennant des frais
Operational Excellence Dossier
Disponible(s) sur abonnement ou moyennant des frais
Operational Excellence Dossier
Disponible(s) sur abonnement ou moyennant des frais
En apprendre davantage sur les avantages qu'un abonnement au Programme Emprove® peut offrir
Pourquoi ces documents ne sont-ils pas disponibles ?
Les dossiers Emprove® contiennent des informations visant à soutenir le processus d'enregistrement et les activités d'évaluation des risques des fabricants pharmaceutiques ; ils contiennent des informations confidentielles. Veuillez nous contacter si vous souhaitez un accès.
Déjà en possession de ce produit ?
Yi Yang et al.
International journal of molecular sciences, 21(22) (2020-11-19)
Polysialic acid (polySia/PSA) is a linear homopolymer of sialic acid (Sia) that primarily modifies the neural cell adhesion molecule (NCAM) in mammalian brains. PolySia-NCAM not only displays an anti-adhesive function due to the hydration effect, but also possesses a molecule-retaining
Airi Mori et al.
International journal of molecular sciences, 21(16) (2020-08-23)
Polysialic acid (polySia/PSA) is an anionic glycan polymer of sialic acid, and it mostly modifies the neural cell adhesion molecule (NCAM) in mammalian brains. Quality and quantity of the polySia of the polySia-NCAM is spatio-temporally regulated in normal brain development