Principaux documents
I9278
Sigma-Aldrich
Insuline solution human
sterile-filtered, BioXtra, suitable for cell culture
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
Nomenclature NACRES :
NA.77
Forme:
solution
Stérilité
sterile-filtered
Niveau de qualité
Gamme de produits
BioXtra
Forme
solution
Concentration
9.5-11.5 mg/mL
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
≤50 EU/mL endotoxin
pH
7.9-8.5
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
2-8°C
Clé InChI
PBGKTOXHQIOBKM-FHFVDXKLSA-N
Informations sur le gène
human ... INS(3630)
Description générale
L'insuline est une hormone polypeptidique à deux chaînes produite par les cellules β des îlots de Langerhans. Son poids moléculaire est d'environ 5 800 Da. Les chaînes α et β sont reliées par deux ponts disulfure interchaînes. La chaîne α contient un pont disulfure intrachaîne.
Application
L'insuline humaine en solution a été utilisée comme supplément dans du milieu de Eagle modifié par Dulbecco (DMEM) pour cultiver une lignée de cellules épithéliales et une lignée de cellules endométriales humaines, du milieu essentiel minimum d'Eagle pour cultiver une lignée cellulaire d'adénocarcinome du sein humain et du milieu 199 pour cultiver une lignée cellulaire d'ovaire normal.
L'insuline humaine en solution est recommandée pour les applications de culture cellulaire à une concentration de 0,5 à 1 ml par litre de milieu.
Cette insuline a été utilisée dans des tests de tolérance à l'insuline chez le rat et la souris.[1][2] Elle a également été utilisée pour la différenciation adipogène de cellules stromales mésenchymateuses humaines (CSMh) et de cultures d‘excroissances dérivées de cellules souches embryonnaires humaines (CSEh).[3][4]
Actions biochimiques/physiologiques
L'insuline intervient dans divers processus cellulaires, comme la promotion de la croissance cellulaire, la régulation du cycle cellulaire et la facilitation de l'absorption du glucose. Elle est couramment ajoutée comme supplément protéique aux milieux de culture de cellules de mammifères sans sérum pour contribuer à assurer une croissance et une maintenance optimale des cellules de mammifères.
Autres remarques
InChI : 1S/C257H383N65O77S6/c1-29-131(23)205(313-193(339)104-259)252(393)317-204(130(21)22)248(389)288-159(75-82-200(349)350)217(358)282-156(71-78-189(263)335)221(362)308-183-116-403-404-117-184-243(384)305-178(111-324)240(381)294-162(88-123(7)8)225(366)295-168(95-140-53-61-146(329)62-54-140)228(369)283-154(69-76-187(261)333)218(359)290-161(87-122(5)6)223(364)285-158(74-81-199(347)348)220(361)302-174(101-190(264)336)235(376)298-170(97-142-57-65-148(331)66-58-142)231(372)309-182(242(383)304-176(255(396)397)103-192(266)338)115-402-401-114-181(214(355)273-107-194(340)278-153(72-79-197(343)344)216(357)281-151(51-42-84-271-257(267)268)212(353)272-108-195(341)279-166(93-138-46-36-32-37-47-138)227(368)297-167(94-139-48-38-33-39-49-139)230(371)299-171(98-143-59-67-149(332)68-60-143)238(379)320-208(135(27)327)254(395)322-85-43-52-186(322)246(387)286-152(50-40-41-83-258)222(363)321-209(136(28)328)256(398)399)311-250(391)203(129(19)20)316-236(377)164(90-125(11)12)292-229(370)169(96-141-55-63-147(330)64-56-141)296-224(365)160(86-121(3)4)289-210(351)133(25)277-215(356)157(73-80-198(345)346)287-247(388)202(128(17)18)315-237(378)165(91-126(13)14)293-233(374)173(100-145-106-270-120-276-145)301-239(380)177(110-323)280-196(342)109-274-213(354)180(113-400-405-118-185(310-244(183)385)245(386)319-207(134(26)326)253(394)306-179(112-325)241(382)318-206(132(24)30-2)251(392)312-184)307-226(367)163(89-124(9)10)291-232(373)172(99-144-105-269-119-275-144)300-219(360)155(70-77-188(262)334)284-234(375)175(102-191(265)337)303-249(390)201(127(15)16)314-211(352)150(260)92-137-44-34-31-35-45-137/h31-39,44-49,53-68,105-106,119-136,150-186,201-209,323-332H,29-30,40-43,50-52,69-104,107-118,258-260H2,1-28H3,(H2,261,333)(H2,262,334)(H2,263,335)(H2,264,336)(H2,265,337)(H2,266,338)(H,269,275)(H,270,276)(H,272,353)(H,273,355)(H,274,354)(H,277,356)(H,278,340)(H,279,341)(H,280,342)(H,281,357)(H,282,358)(H,283,369)(H,284,375)(H,285,364)(H,286,387)(H,287,388)(H,288,389)(H,289,351)(H,290,359)(H,291,373)(H,292,370)(H,293,374)(H,294,381)(H,295,366)(H,296,365)(H,297,368)(H,298,376)(H,299,371)(H,300,360)(H,301,380)(H,302,361)(H,303,390)(H,304,383)(H,305,384)(H,306,394)(H,307,367)(H,308,362)(H,309,372)(H,310,385)(H,311,391)(H,312,392)(H,313,339)(H,314,352)(H,315,378)(H,316,377)(H,317,393)(H,318,382)(H,319,386)(H,320,379)(H,321,363)(H,343,344)(H,345,346)(H,347,348)(H,349,350)(H,396,397)(H,398,399)(H4,267,268,271)/t131-,132-,133-,134+,135+,136+,150-,151-,152-,153-,154-,155-,156-,157-,158-,159-,160-,161-,162-,163-,164-,165-,166-,167-,168-,169-,170-,171-,172-,173-,174-,175-,176-,177-,178-,179-,180-,181-,182-,183-,184-,185-,186-,201-,202-,203-,204-,205-,206-,207-,208-,209-/m0/s1
Forme physique
Stable entre 2 °C et 8 °C
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
E Comisso et al.
Oncogene, 36(30), 4253-4266 (2017-03-21)
OCT4 (Octamer-binding transcription factor 4) is essential for embryonic stem cell self-renewal. Here we show that OCT4 increases the aggressiveness of high-grade serous ovarian cancer (HG-SOC) by inactivating the Retinoblastoma tumor suppressor pathway and enhancing mitotic stability in cancer cells.
Farinaz Ghodrati et al.
Scientific reports, 8(1), 8654-8654 (2018-06-07)
At times, it can be difficult to discern if a lack of overlap in reported interactions for a protein-of-interest reflects differences in methodology or biology. In such instances, systematic analyses of protein-protein networks across diverse paradigms can provide valuable insights.
Genetic stability of bone marrow-derived human mesenchymal stromal cells in the Quantum System.
Jones M et al.
Cytotherapy, 15, 1323-1323 (2013)
Early cardiac changes in a rat model of prediabetes: brain natriuretic peptide overexpression seems to be the best marker.
Nunes S, et al.
Cardiovascular Diabetology, 12, 44-44 (2013)
Hui-Yu Liu et al.
The Journal of biological chemistry, 284(40), 27090-27100 (2009-08-06)
Subjects with type 1 diabetes mellitus (T1DM) eventually develop insulin resistance and other features of T2DM such as cardiovascular disorders. The exact mechanism has been not been completely understood. In this study, we tested the hypothesis that excessive or inappropriate
Protocoles
Discover our collection of primary human hepatic Kupffer cells and protocol for thawing, plating, and growing Kupffer cells. Find the formulation for Kupffer culture maintenance media.
Discover our primary human hepatocytes and plating and maintenance media formulations. Explore our protocol for plateable primary hepatocyte cell culture.
Discover our protocol for thawing, plating, and forming hepatocyte spheroids from human spheroid-qualified plateable hepatocytes. Find the formulation for hepatocyte spheroid maintenance media.
Contenu apparenté
Explore our protocol for suspension primary hepatocyte cell culture. Discover our primary human hepatocytes and plating and maintenance media formulations.
Questions
1–10 of 15 Questions  
  1. How is this insulin produced? In E.Coli? Yeast?...?
    1 answer
    1. This product is prepared from recombinant human insulin produced in Saccharomyces cerevisiae.
      Helpful?
  2. Is this product suitable for insulin tolerance tests in mice
    1 answer
    1. This item has not been specifically tested for suitability in insulin tolerance. However, the product has been used successfully in a number of published papers. Please see the link below to review one such article:
      https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2785638/
      Helpful?
  3. How long does the insulin remain potent for if stored in the fridge?
    1 answer
    1. This product is assigned an expiration date of approximately 2 years from the date of Quality Release, when stored as directed at 2-8°C. The expiration date is lot specific and reported on the product label, as well as the Certificate of Analysis. Please see the link below to review a sample or lot specific Certificate:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/i9278#product-documentation
      Helpful?
  4. Is this insulin considered of fast or slow action?
    1 answer
    1. This product is intended for research use only and is not a Therapeutic insulin. The research grade insulin products are not defined by the Therapeutic types. There are analytical standards available for each type. Please see the links below to review additional product options for research use:
      Insulin Glargine - Slow acting Insulin
      https://www.sigmaaldrich.com/search/insulin-glargine?focus=products&page=1&perpage=30&sort=relevance&term=insulin%20glargine&type=product
      Aspart Insulin - Fast acting Insulin
      https://www.sigmaaldrich.com/search/insulin-aspart?focus=products&page=1&perpage=30&sort=relevance&term=insulin%20aspart&type=product
      Lispro Insulin - Fast acting Insulin
      https://www.sigmaaldrich.com/search/insulin-lispro?focus=products&page=1&perpage=30&sort=relevance&term=insulin%20lispro&type=product
      Helpful?
  5. Is this human insulin suitable for use in mouse cell culture?
    1 answer
    1. Yes, this product is suitable for mouse cell culture and has been cell culture tested on the L929 and 3T3 mouse cell lines. Please see the link below to review peer-reviewed articles that may be of interest:
      https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6892261/#:~:text=This%20process%20requires%20DRAM%2D1,and%20permitting%20efficient%20mTORC1%20activation.
      Helpful?
  6. what is the morality of the product I9278, Insulin solution human?
    1 answer
    1. The molarity of a 10 mg/mL solution of human insulin, with a molecular weight of 5807 daltons, is approximately 1.7 μmol/mL or 1.7 mM.
      Helpful?
  7. What kind of solution is the insulin (Product number: I9278) dissolved in?
    1 answer
    1. The insulin (cat# I9278) is dissolved in HEPES solution.
      Helpful?
  8. Are there any contaminants (IgG, IgM example) in I9278?
    1 answer
    1. Unfortunately, this product is not tested for impurities.
      Helpful?
  9. What is the content of the insulin solution/buffer (any perservatives and non insulin components?)
    1 answer
    1. This product is prepared in a HEPES buffer, pH 7.9 - 8.5.
      Helpful?
  10. Can you store this product aliquoted at -20 degrees to extend shelf-life?
    1 answer
    1. For research applications, freezing insulin solution has been a common pratice. However, solutions available on the commercial market for therapeutic use are never frozen, in order to maintain maximum activity. There have been no stability studies perform on the shelf life of frozen insulin solutions. Please see the link below to review a publication that may be helpful:
      https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8721649/
      Helpful?
1–10 of 15 Questions  