Documents
I2643
Sigma-Aldrich
Insuline human
recombinant, expressed in yeast (proprietary host)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C257H383N65O77S6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
5807.57
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.32
Source biologique
human
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in yeast (proprietary host)
Stérilité
non-sterile
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Puissance
≥27.5 units/mg (dried basis)
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Solubilité
0.01 M HCl: 20 mg/mL, clear, colorless
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Clé InChI
PBGKTOXHQIOBKM-FHFVDXKLSA-N
Informations sur le gène
human ... INS(3630)
Application
L′insuline humaine a été utilisée :
  • dans le milieu de culture pour induire l′adipogenèse des cellules ASC (cellules souches dérivées du tissu adipeux)
  • pour étudier les effets de l′insuline sur les cerveaux de rats jeunes et âgés
  • pour étudier les effets de l′insuline sur les actions inflammatoires de PAR2 (récepteur 1 activé par protéase) dans un modèle chez la souris.
Actions biochimiques/physiologiques
Hormone polypeptidique à deux chaînes produite par les cellules β des îlots de Langerhans. Son poids moléculaire est d′environ 5 800 Da. Les chaînes α et β sont reliées par deux ponts disulfure interchaînes. La chaîne α contient un pont disulfure intrachaîne. L′insuline régule l′absorption, l′utilisation et le stockage par les cellules du glucose, des acides aminés et des acides gras et inhibe la dégradation du glycogène, des protéines et des graisses.
Autres remarques
InChI : 1S/C257H383N65O77S6/c1-29-131(23)205(313-193(339)104-259)252(393)317-204(130(21)22)248(389)288-159(75-82-200(349)350)217(358)282-156(71-78-189(263)335)221(362)308-183-116-403-404-117-184-243(384)305-178(111-324)240(381)294-162(88-123(7)8)225(366)295-168(95-140-53-61-146(329)62-54-140)228(369)283-154(69-76-187(261)333)218(359)290-161(87-122(5)6)223(364)285-158(74-81-199(347)348)220(361)302-174(101-190(264)336)235(376)298-170(97-142-57-65-148(331)66-58-142)231(372)309-182(242(383)304-176(255(396)397)103-192(266)338)115-402-401-114-181(214(355)273-107-194(340)278-153(72-79-197(343)344)216(357)281-151(51-42-84-271-257(267)268)212(353)272-108-195(341)279-166(93-138-46-36-32-37-47-138)227(368)297-167(94-139-48-38-33-39-49-139)230(371)299-171(98-143-59-67-149(332)68-60-143)238(379)320-208(135(27)327)254(395)322-85-43-52-186(322)246(387)286-152(50-40-41-83-258)222(363)321-209(136(28)328)256(398)399)311-250(391)203(129(19)20)316-236(377)164(90-125(11)12)292-229(370)169(96-141-55-63-147(330)64-56-141)296-224(365)160(86-121(3)4)289-210(351)133(25)277-215(356)157(73-80-198(345)346)287-247(388)202(128(17)18)315-237(378)165(91-126(13)14)293-233(374)173(100-145-106-270-120-276-145)301-239(380)177(110-323)280-196(342)109-274-213(354)180(113-400-405-118-185(310-244(183)385)245(386)319-207(134(26)326)253(394)306-179(112-325)241(382)318-206(132(24)30-2)251(392)312-184)307-226(367)163(89-124(9)10)291-232(373)172(99-144-105-269-119-275-144)300-219(360)155(70-77-188(262)334)284-234(375)175(102-191(265)337)303-249(390)201(127(15)16)314-211(352)150(260)92-137-44-34-31-35-45-137/h31-39,44-49,53-68,105-106,119-136,150-186,201-209,323-332H,29-30,40-43,50-52,69-104,107-118,258-260H2,1-28H3,(H2,261,333)(H2,262,334)(H2,263,335)(H2,264,336)(H2,265,337)(H2,266,338)(H,269,275)(H,270,276)(H,272,353)(H,273,355)(H,274,354)(H,277,356)(H,278,340)(H,279,341)(H,280,342)(H,281,357)(H,282,358)(H,283,369)(H,284,375)(H,285,364)(H,286,387)(H,287,388)(H,288,389)(H,289,351)(H,290,359)(H,291,373)(H,292,370)(H,293,374)(H,294,381)(H,295,366)(H,296,365)(H,297,368)(H,298,376)(H,299,371)(H,300,360)(H,301,380)(H,302,361)(H,303,390)(H,304,383)(H,305,384)(H,306,394)(H,307,367)(H,308,362)(H,309,372)(H,310,385)(H,311,391)(H,312,392)(H,313,339)(H,314,352)(H,315,378)(H,316,377)(H,317,393)(H,318,382)(H,319,386)(H,320,379)(H,321,363)(H,343,344)(H,345,346)(H,347,348)(H,349,350)(H,396,397)(H,398,399)(H4,267,268,271)/t131-,132-,133-,134+,135+,136+,150-,151-,152-,153-,154-,155-,156-,157-,158-,159-,160-,161-,162-,163-,164-,165-,166-,167-,168-,169-,170-,171-,172-,173-,174-,175-,176-,177-,178-,179-,180-,181-,182-,183-,184-,185-,186-,201-,202-,203-,204-,205-,206-,207-,208-,209-/m0/s1
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Linda Adzovic et al.
Journal of neuroinflammation, 12, 63-63 (2015-04-19)
The role of insulin in the brain is still not completely understood. In the periphery, insulin can decrease inflammation induced by lipopolysaccharide (LPS); however, whether insulin can reduce inflammation within the brain is unknown. Experiments administrating intranasal insulin to young
Theresia Gutmann et al.
The Journal of cell biology, 219(1) (2019-11-16)
Glucose homeostasis and growth essentially depend on the hormone insulin engaging its receptor. Despite biochemical and structural advances, a fundamental contradiction has persisted in the current understanding of insulin ligand-receptor interactions. While biochemistry predicts two distinct insulin binding sites, 1
Leanne De Koning et al.
EMBO molecular medicine, 1(3), 178-191 (2010-01-06)
Mammalian cells contain three closely related heterochromatin protein 1 (HP1) isoforms, HP1alpha, beta and gamma, which, by analogy to their unique counterpart in Schizosaccharomyces pombe, have been implicated in gene silencing, genome stability and chromosome segregation. However, the individual importance
Eric Hyun et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 184(5), 2702-2709 (2010-02-02)
Given the anti-inflammatory effects of insulin in human and animal studies done in vivo and given the signaling pathways in common between insulin and the protease-activated receptor 2 (PAR(2)), a G protein-coupled receptor, we hypothesized that insulin would have an
Anna Dubrovska et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 106(1), 268-273 (2009-01-01)
Characterization of the molecular pathways that are required for the viability and maintenance of self-renewing tumor-initiating cells may ultimately lead to improved therapies for cancer. In this study, we show that a CD133(+)/CD44(+) population of cells enriched in prostate cancer
Protocoles
TrueGel3D® Hydrogel Plate protocol guides high-throughput culture of human adipose MSCs for screening applications.