Documents
C8052
Sigma-Aldrich
Cholera Toxin
from Vibrio cholerae, ≥90% (SDS-PAGE), lyophilized powder, A-B type toxin
Synonyme(s) :
CTX, Choléragène, Entérotoxine cholérique
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
product name
Toxine cholérique from Vibrio cholerae, ≥90% (SDS-PAGE), lyophilized powder
Niveau de qualité
Pureté
≥90% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized powder
Composition
Protein, ~5% Lowry-TCA
Solubilité
H2O: 10 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Description générale
La toxine cholérique fait partie de la famille des toxines à sous-unités AB5. Elle se compose d'une sous-unité A responsable de l'ADP-ribosylation et de cinq sous-unités B disposées en cycle pentamérique avec des fonctions de liaison aux récepteurs à la surface des cellules et d'internalisation. La sous-unité A catalyse l'ADP-ribosylation de la sous-unité α de la protéine G stimulatrice (Gαs), ce qui entraîne une hausse de l'activité adénylyl-cyclase et des taux d'AMPc. Elle provoque aussi l'ADP-ribosylation de la transducine et de la tubuline.
La toxine cholérique et sa sous-unité A sont souvent utilisées pour étudier les mécanismes de transduction du signal en raison de leur effet sur l'adénylate cyclase. La toxine cholérique sert aussi d'adjuvant en stimulant la réponse des lymphocytes B et des lymphocytes Th2 par inhibition de la production d'interleukine-12. La sous-unité B (CTB), non toxique, se fixe aux cellules en se liant au ganglioside GM1, ce qui en fait un marqueur utile des cellules microgliales pour la recherche neurologique. Elle s'est également avérée être un excellent traceur pour les études sur le transport axonal par des méthodes immunohistochimiques.
Application
La toxine cholérique de Vibrio cholerae a été utilisée comme témoin positif dans l'analyse par AMPc (AMP cyclique) d'entérotoxines. Elle a été ajoutée comme supplément à des milieux de culture de tumeurs primaires et de cellules épithéliales.
La toxine cholérique issue de Vibrio cholerae a été utilisée dans des essais de neutralisation de toxines pour évaluer la cytotoxicité des cellules.
Caractéristiques et avantages
Ce composé fait partie de notre sélection de produits pour la recherche sur les nucléotides cycliques. Cliquez ici pour découvrir d'autres produits de notre sélection pour les nucléotides cycliques. Pour en savoir plus sur les petites molécules bioactives destinées à d'autres domaines de la recherche, rendez-vous sur sigma.com/discover-bsm.
Conditionnement
Conditionnement en fonction de la teneur en protéines.
Forme physique
Poudre lyophilisée contenant des sels de tampon Tris, du chlorure de sodium, de l'azide de sodium et de l'EDTA sodique
Reconstitution
Après reconstitution à 1 mg/ml dans l'eau, la solution contient des sels de tampon Tris 0,05 M, pH 7,5, du NaCl 0,2 M, du NaN3 0,003 M et de l'EDTA sodique 0,001 M. Conserver les solutions reconstituées au réfrigérateur.
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
The enterotoxin T (BcET) from Bacillus cereus can probably not contribute to food poisoning.
Choma C and Granum PE
FEMS Microbiology Letters, 217, 115-115 (2002)
Contribution of CXCL12 secretion to invasion of breast cancer cells.
Boimel PJ et al.
Breast Cancer Research, 14, R23-R23 (2012)
Ligand-dependent corepressor contributes to transcriptional repression by C2H2 zinc-finger transcription factor ZBRK1 through association with KRAB-associated protein-1.
Calderon MR et al.
Nucleic Acids Research, 42, 7012-7012 (2014)
Cholera toxin subunit B as adjuvant--an accelerator in protective immunity and a break in autoimmunity
Stratmann T
Vaccines, 3, 579-596 (2015)
Rapid Expansion of Human Epithelial Stem Cells Suitable for Airway Tissue Engineering.
Butler CR et al.
American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, 194, 156-156 (2016)
Articles
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.