Merck
Toutes les photos(5)
Documents
T1147
Sigma-Aldrich
apo-Transferrine human
powder, BioReagent, suitable for cell culture, ≥98% (agarose gel electrophoresis)
Synonyme(s) :
Sidérophiline, Transferrine humaine
About This Item
Numéro CAS:
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.75
Source biologique
human plasma
Gamme de produits
BioReagent
Pureté
≥98% (agarose gel electrophoresis)
Forme
powder
Poids mol.
76-81 kDa
Concentration
~25 mM
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
HIV and HBsAg, source material tested negative
≤0.005% iron
Solubilité
H2O: 50 mg/mL
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... TF(7018)
Application
L'apo-transferrine humaine peut être chargée en fer ou utilisée pour fixer le fer libre présent dans le milieu. Elle sert également à transporter le fer à l'intérieur des cellules de mammifères.
Actions biochimiques/physiologiques
La transferrine est la principale molécule de fixation et de délivrance intracellulaire du fer présente dans le sérum. Les systèmes de culture cellulaire sans sérum nécessitent un mécanisme de délivrance du fer. La transferrine est le moyen de délivrance privilégié, car les cellules internalisent le fer lié à la transferrine par un mécanisme physiologiquement approprié, par l'intermédiaire des récepteurs de transferrine présents à leur surface. L'apo-transferrine humaine présente une grande affinité et peut être utilisée sur de nombreux types de cellules. L'apo-transferrine peut être chargée en fer avant utilisation ou être directement ajoutée à un milieu contenant du fer.
Autres remarques
Protéine de transport du fer du type non-hème.
Clause de non-responsabilité
Ce produit, destiné à la recherche scientifique, est soumis à une réglementation spécifique en France, y compris pour les activités d′importation et d′exportation (Article L 1211-1 alinéa 2 du Code de la Santé Publique). L′acheteur (c′est-à-dire l′utilisateur FINAL) est tenu d′obtenir une autorisation d′importation auprès du ministère français de la recherche, mentionné à l′article L1245-5-1 II du Code de la Santé Publique. En commandant ce produit, vous confirmez détenir l′autorisation d′importation requise.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Giang D Nguyen et al.
PloS one, 8(8), e72698-e72698 (2013-08-24)
Huntington's disease (HD) is a neurodegenerative disease caused by abnormal polyglutamine expansion in the huntingtin protein (Htt). Although both Htt and the HD pathogenic mutation (mHtt) are implicated in early developmental events, their individual involvement has not been adequately explored.
Giang D Nguyen et al.
PloS one, 9(5), e96858-e96858 (2014-05-08)
H1 linker histone proteins are essential for the structural and functional integrity of chromatin and for the fidelity of additional epigenetic modifications. Deletion of H1c, H1d and H1e in mice leads to embryonic lethality by mid-gestation with a broad spectrum
Kathleen N O'Guin et al.
ASN neuro, 6(1), e00135-e00135 (2014-01-31)
The molecular requirements for human myelination are incompletely defined, and further study is needed to fully understand the cellular mechanisms involved during development and in demyelinating diseases. We have established a human co-culture model to study myelination. Our earlier observations
Kamil Strzelak et al.
Analytica chimica acta, 995, 43-51 (2017-11-12)
The Multicommutated Flow Analysis (MCFA) system for the estimation of clinical iron parameters: Serum Iron (SI), Unsaturated Iron Binding Capacity (UIBC) and Total Iron Binding Capacity (TIBC) has been proposed. The developed MCFA system based on simple photometric detection of
William J Buchser et al.
PloS one, 7(6), e38101-e38101 (2012-06-16)
Trauma to the spinal cord and brain can result in irreparable loss of function. This failure of recovery is in part due to inhibition of axon regeneration by myelin and chondroitin sulfate proteoglycans (CSPGs). Peripheral nervous system (PNS) neurons exhibit
Articles
Understand how transferrin affects serum-free cell culture systems, crucial for biomanufacturing heterologous proteins like monoclonal antibodies.