H0888
Hydrocortisone
BioReagent, suitable for cell culture
Synonyme(s) :
11β,17α,21-trihydroxypregn-4-ène-3,20-dione, 4-pregnène-11β,17α,21-triol-3,20-dione, Composé F de Kendall, Substance M de Reichstein
About This Item
Produits recommandés
Gamme de produits
BioReagent
Pureté
≥98%
Forme
powder
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Pf
211-214 °C (lit.)
Solubilité
chloroform/ethanol (1:1): 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@]2([H])CC[C@]4(O)C(=O)CO
InChI
1S/C21H30O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h9,14-16,18,22,24,26H,3-8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,16-,18+,19-,20-,21-/m0/s1
Clé InChI
JYGXADMDTFJGBT-VWUMJDOOSA-N
Informations sur le gène
human ... ABCB1(5243) , CYP3A4(1576) , NR3C1(2908) , SERPINA6(866)
mouse ... Abcb1a(18671) , Abcb1b(18669) , Ifng(15978) , Nos2(18126)
rat ... Ar(24208) , Nr3c1(24413)
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Reconstitution
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Repr. 1A - STOT RE 2
Organes cibles
Adrenal gland,Bone marrow
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges