I1146
R3 IGF-1 human
recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
Synonyme(s) :
Human IGF-1, IGF-1 Protein, Recombinant IGF-1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in E. coli
Pureté
≥85% (HPLC)
Forme
lyophilized powder
Puissance
≤10 ng/mL ED50
Qualité
endotoxin tested
Poids mol.
7,676 Da
Conditionnement
pkg of 0.1 mg
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
2-8°C
Informations sur le gène
human ... IGF1(3479)
Catégories apparentées
Application
Recombinantly produced in E. coli using a patented expression system, the peptide is harvested from cells in inclusion bodies, which are dissolved and desalted. The active molecule is properly folded under oxidizing conditions and then purified by several liquid chromatography steps.
Actions biochimiques/physiologiques
Autres remarques
Notes préparatoires
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Articles
Insulin-like Growth Factors (IGF)