Principaux documents
I1882
Sigma-Aldrich
Insuline from bovine pancreas
γ-irradiated, BioXtra, suitable for cell culture, potency: ≥20 units/mg (USP units), lyophilized powder
Synonyme(s) :
Bovine insulin, Cell culture grade insulin
100 MG
633,00 €
633,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 MG
633,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C254H377N65O75S6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
5733.49
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
Nomenclature NACRES :
NA.77
633,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Source biologique
bovine
Niveau de qualité
Stérilité
γ-irradiated
Gamme de produits
BioXtra
Forme
lyophilized powder
Puissance
≥20 units/mg (USP units)
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Solubilité
acetic acid: 2 mg/mL (pH: 2-3)
hydrochloric acid: 2 mg/mL (pH: 2-3)
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Clé InChI
IXIBAKNTJSCKJM-BUBXBXGNSA-N
Informations sur le gène
bovine ... INS(280829)
Application
L'insuline est utilisée comme facteur de croissance dans de nombreux systèmes de culture de cellules de mammifères.
Actions biochimiques/physiologiques
Hormone polypeptidique à deux chaînes produite par les cellules β des îlots de Langerhans. Son poids moléculaire est d′environ 5 800 Da. Les chaînes α et β sont reliées par deux ponts disulfure interchaînes. La chaîne α contient un pont disulfure intrachaîne. L′insuline régule l′absorption, l′utilisation et le stockage par les cellules du glucose, des acides aminés et des acides gras et inhibe la dégradation du glycogène, des protéines et des graisses.
Autres remarques
InChI : 1S/C254H377N65O75S6/c1-29-131(24)205(312-192(334)103-256)250(389)317-204(130(22)23)246(385)287-158(74-81-199(344)345)216(355)281-155(70-77-188(260)330)220(359)307-183-116-399-400-117-184-242(381)305-177(110-321)238(377)293-161(87-122(6)7)223(362)294-167(94-139-52-60-145(324)61-53-139)226(365)282-153(68-75-186(258)328)217(356)289-160(86-121(4)5)221(360)284-157(73-80-198(342)343)219(358)301-173(100-189(261)331)233(372)297-169(96-141-56-64-147(326)65-57-141)229(368)308-182(241(380)303-175(253(393)394)102-191(263)333)115-398-396-113-180(212(351)270-106-193(335)277-152(71-78-196(338)339)215(354)280-150(50-41-83-268-254(264)265)210(349)269-107-194(336)278-165(92-137-45-35-31-36-46-137)225(364)296-166(93-138-47-37-32-38-48-138)228(367)298-170(97-142-58-66-148(327)67-59-142)236(375)318-206(135(28)323)251(390)319-84-42-51-185(319)244(383)285-151(49-39-40-82-255)213(352)276-134(27)252(391)392)310-248(387)202(128(18)19)315-234(373)163(89-124(10)11)291-227(366)168(95-140-54-62-146(325)63-55-140)295-222(361)159(85-120(2)3)288-207(346)132(25)274-214(353)156(72-79-197(340)341)286-245(384)201(127(16)17)314-235(374)164(90-125(12)13)292-231(370)172(99-144-105-267-119-273-144)300-237(376)176(109-320)279-195(337)108-271-211(350)179(112-395-397-114-181(309-243(183)382)240(379)275-133(26)208(347)304-178(111-322)239(378)316-203(129(20)21)249(388)311-184)306-224(363)162(88-123(8)9)290-230(369)171(98-143-104-266-118-272-143)299-218(357)154(69-76-187(259)329)283-232(371)174(101-190(262)332)302-247(386)200(126(14)15)313-209(348)149(257)91-136-43-33-30-34-44-136/h30-38,43-48,52-67,104-105,118-135,149-185,200-206,320-327H,29,39-42,49-51,68-103,106-117,255-257H2,1-28H3,(H2,258,328)(H2,259,329)(H2,260,330)(H2,261,331)(H2,262,332)(H2,263,333)(H,266,272)(H,267,273)(H,269,349)(H,270,351)(H,271,350)(H,274,353)(H,275,379)(H,276,352)(H,277,335)(H,278,336)(H,279,337)(H,280,354)(H,281,355)(H,282,365)(H,283,371)(H,284,360)(H,285,383)(H,286,384)(H,287,385)(H,288,346)(H,289,356)(H,290,369)(H,291,366)(H,292,370)(H,293,377)(H,294,362)(H,295,361)(H,296,364)(H,297,372)(H,298,367)(H,299,357)(H,300,376)(H,301,358)(H,302,386)(H,303,380)(H,304,347)(H,305,381)(H,306,363)(H,307,359)(H,308,368)(H,309,382)(H,310,387)(H,311,388)(H,312,334)(H,313,348)(H,314,374)(H,315,373)(H,316,378)(H,317,389)(H,318,375)(H,338,339)(H,340,341)(H,342,343)(H,344,345)(H,391,392)(H,393,394)(H4,264,265,268)/t131-,132-,133-,134-,135+,149-,150-,151-,152-,153-,154-,155-,156-,157-,158-,159-,160-,161-,162-,163-,164-,165-,166-,167-,168-,169-,170-,171-,172-,173-,174-,175-,176-,177-,178-,179-,180-,181-,182-,183-,184-,185-,200-,201-,202-,203-,204-,205-,206-/m0/s1
Forme physique
Poudre – 0 °C ; solution stable pendant un an à une température de 2 °C à 8 °C
Reconstitution
Pour préparer 10 mg/ml de solution mère, ajouter 10 ml d'eau acidifiée (pH ≤ 2) préparée en ajoutant de l'acide acétique glacial (environ 0,1  ml).
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Kevin M Dean et al.
Scientific reports, 7(1), 9332-9332 (2017-08-26)
We introduce a concept that enables parallelized three-dimensional imaging throughout large volumes with isotropic 300-350 nm resolution. By staggering high aspect ratio illumination beams laterally and axially within the depth of focus of a digitally scanned light-sheet fluorescence microscope (LSFM), multiple
Kristina Attoff et al.
PloS one, 12(12), e0190066-e0190066 (2017-12-21)
Despite its high relevance, developmental neurotoxicity (DNT) is one of the least studied forms of toxicity. Current guidelines for DNT testing are based on in vivo testing and they require extensive resources. Transcriptomic approaches using relevant in vitro models have
Marc Hafner et al.
Cell chemical biology, 26(8), 1067-1080 (2019-06-11)
The target profiles of many drugs are established early in their development and are not systematically revisited at the time of FDA approval. Thus, it is often unclear whether therapeutics with the same nominal targets but different chemical structures are
Sarfraz Ahmad et al.
Molecular therapy : the journal of the American Society of Gene Therapy, 17(6), 1101-1108 (2009-04-02)
Prostate stem cell antigen (PSCA) is a cell surface antigen expressed in normal human prostate and over expressed in prostate cancer. Elevated levels of PSCA protein in prostate cancer correlate with increased tumor stage/grade, with androgen independence and have higher
Ian S Zagon et al.
Archives of ophthalmology (Chicago, Ill. : 1960), 127(11), 1468-1473 (2009-11-11)
To determine if topical application of naltrexone hydrochloride (NTX), an opioid antagonist, restores tear production and corneal sensation in rats with diabetes mellitus. Type 1 diabetes was induced with streptozotocin in rats. Tear production was measured by the Schirmer test
Questions
1–7 of 7 Questions  
  1. how to soluble i1882? What percent dilution should I use to gial acetic acid?
    1 answer
    1. Insulin has low solubility at neutral pH. It can be solubilized at 1-10 mg/mL in dilute acetic (1%) or hydrochloric acid, pH 2-3. Insulin can also be solubilized in 125 mM NaHCO3.15 However, alkaline stock solutions are not recommended since high pH increases the rate of deamidation and aggregation.
      Helpful?
  2. What can be used to make a solution of insulin?
    1 answer
    1. Insulin is soluble in dilute acids and alkalis. The solubility of insulin is tested at 2 mg/mL in water (acidified to pH 2 with hydrochloric acid). One can also use 1 mL of water acidified to pH 2 with 10 μL of glacial acetic acid to dissolve 2 mg of insulin. A 10 mg/mL solution of bovine insulin in 25 mM HEPES at pH 8.2 is offered as Product No. I0516.
      Helpful?
  3. How many units of insulin are present in one vial of Product I1882, Insulin from bovine pancreas?
    1 answer
    1. Product No. I1882 has a potency specification of not less than 2520 USP units per vial. For a vial that contains (nominally) 100 mg, that works out to 25.2 USP units/mg.  The potency in terms of units per vial can be found the on lot-specific Certificate of Analysis.
      Helpful?
  4. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  5. How can I store the insulin solution?  How long?
    1 answer
    1. The USP recommends that solutions of insulin be stored at 2-8°C. It is not recommended to freeze solutions of insulin, as it can aggregate. Sterile solutions should be stable for at least 1 year at 2-8°C.
      Helpful?
  6. What is the amino acid sequence for Product I1882, Insulin from bovine pancreas?
    1 answer
    1. The sequence and structure of insulin can be found on the product information sheet (under Documents, above).
      Helpful?
  7. What is the comparison between International Units (IU) and USP units for insulin?
    1 answer
    1. The international unit (IU) of insulin is based on the International Standard Preparation of Bioassay (1958). The standard preparation is a mixture of 52% bovine and 48% porcine insulin, containing 24 units/mg. Reference: Martindale: The Extra Pharmacopoeia, 29th ed., p. 392. High purity bovine pancreatic insulin typically assays at approximately 27 USP units per mg. So the IU and USP unit are not identical, but they are approximately 1:1.