Principaux documents
H8889
Sigma-Aldrich
Histopaque®-1077 Hybri-Max
liquid, sterile-filtered, BioReagent, suitable for hybridoma
Synonyme(s) :
Histopaque 1077
100 ML
90,60 €
500 ML
301,00 €
90,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 ML
90,60 €
500 ML
301,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352201
Nomenclature NACRES :
NA.75
90,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Stérilité
sterile-filtered
Gamme de produits
BioReagent
Forme
liquid
Technique(s)
cell culture | hybridoma: suitable
single cell analysis: suitable
Impuretés
endotoxin, tested
Densité
1.077 at 25 °C (relative density)(lit.)
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Le produit Histopaque®-1077 est une solution de polysaccharose et de diatrizoate de sodium ajustée à une densité de 1,077 g/cm3 ± 0,001 g/cm3.[1] Ce milieu permet de récupérer rapidement les lymphocytes viables à partir de petits volumes de sang total. Cette technique peut être employée dans la lympholyse à médiation cellulaire ou pour le typage du complexe majeur d'histocompatibilité (HLA) de classe II. Elle peut également servir de première étape d'isolement avant le dénombrement des lymphocytes T, B et "nuls". Elle peut être utilisée pour créer un milieu à gradient de densité pour la purification des lymphocytes et autres cellules mononucléées.
Application
Histopaque®-1077 Hybri-Max a servi à isoler :
  • des cellules mononucléées de sang périphérique (PBMC) issues de sang hépariné par centrifugation en gradient[2].
  • des cellules immunitaires (lymphocytes) provenant de sang périphérique[3].
  • des PBMC issues de sang.[4]
Informations légales
Histopaque is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hybri-Max is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Carla Oseroff et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 102(39), 13980-13985 (2005-09-21)
We have analyzed by ex vivo ELISPOT the anti-vaccinia cytotoxic T lymphocyte responses of peripheral blood mononuclear cells from humans vaccinated with Dryvax vaccine. More than 6,000 peptides from 258 putative vaccinia ORFs predicted to bind the common molecules of
Mauricio S Caetano et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 25(24), 7576-7584 (2019-09-22)
Radiotherapy (RT) traditionally has been used for local tumor control in the treatment of cancer. The recent discovery that radiotherapy can have anticancer effects on the immune system has led to recognition of its ability to sensitize the tumor microenvironment
Janet E Alexander et al.
The journals of gerontology. Series A, Biological sciences and medical sciences, 73(6), 720-728 (2017-11-11)
As in human populations, advances in nutrition and veterinary care have led to an increase in the lifespan of companion animals. Detrimental physiological changes occurring later in life must be understood before interventions can be made to slow or reduce
Elliott D SoRelle et al.
eLife, 10 (2021-01-28)
Lymphoblastoid cell lines (LCLs) are generated by transforming primary B cells with Epstein-Barr virus (EBV) and are used extensively as model systems in viral oncology, immunology, and human genetics research. In this study, we characterized single-cell transcriptomic profiles of five
Joshua E Messinger et al.
mBio, 10(4) (2019-07-04)
Deciphering the molecular pathogenesis of virally induced cancers is challenging due, in part, to the heterogeneity of both viral gene expression and host gene expression. Epstein-Barr virus (EBV) is a ubiquitous herpesvirus prevalent in B-cell lymphomas of immune-suppressed individuals. EBV
Protocoles
This troubleshooting guide addresses the most common sources of error observed when using Histopaque but is not meant to be a comprehensive list.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. What is the formulation for H8889 Histopaque-1077 Hybri-Max?
    1 answer
    1. The formulation for H8889 Histopaque-1077 Hybri-Max consists of 5.7% polysucrose 400 and 9% sodium diatrizoate.
      Helpful?
  2. Is there a product in your inventory that is comparable to the Corning product 25-072-CV?
    1 answer
    1. Upon comparison of the formulation and product description, the comparable product from MilliporeSigma is identified as product number H8889. Both products, 25-072 and H8889, have a density of 1.077 g/ml and share the same formulation components, including Diatrizoic acid at 96.219 and Polysucrose 400 at 61.363.