Principaux documents
GE17-5442-03
Ficoll®-Paque Premium
Cytiva 17-5442-03, pack of 6 × 500 mL
Synonyme(s) :
Milieu à gradient de densité Ficoll, milieu de culture cellulaire
1 PKG
966,00 €
966,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 PKG
966,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352201
Nomenclature NACRES :
NA.25
966,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Forme
liquid
Conditionnement
pack of 6 × 500 mL
Fabricant/nom de marque
Cytiva 17-5442-03
Couleur
Colorless to slightly yellow
Plage de pH
5.5-7.5
Description générale
Les produits de la gamme Ficoll-Paque PREMIUM sont des réactifs stériles et prêts à l′emploi utilisés dans la centrifugation à gradient de densité pour préparer des cellules mononucléaires.
Les produits Ficoll-Paque PREMIUM sont basés sur les produits Ficoll-Paque PLUS (voir Ficoll-Paque PLUS), qui sont utilisés depuis plus de 30 ans comme milieux de densité stériles pour l′isolement à haut rendement de cellules mononucléaires issues de sang périphérique, de moelle osseuse et de sang de cordon ombilical. Tous les produits Ficoll-Paque PREMIUM diffèrent des produits Ficoll-Paque PLUS du fait qu′ils sont fabriqués selon un système de gestion de la qualité certifié ISO 13485:2003.
Application
Ce produit est optimisé pour l′isolement des cellules mononucléées à partir de sang périphérique, de moelle osseuse et de sang de cordon ombilical humain.
Il peut être utilisé pour isoler une vaste gamme de cellules mononucléées humaines, notamment celles de densité élevée, ainsi que pour séparer les cellules sanguines de souris ou de rats.
Il peut être utilisé pour isoler des cellules mononucléées de faible densité, comme les cellules stromales mésenchymateuses ou les monocytes.
Caractéristiques et avantages
  • Réactifs stériles et prêts à l′emploi pour préparer des cellules mononucléaires de sang périphérique, de moelle osseuse et de sang de cordon ombilical par centrifugation à gradient de densité.
  • Fabriqués selon un système de gestion de la qualité certifié ISO 13485:2003.
  • Faible taux d′endotoxines (< 0,12 UE/ml) assuré et validé.
  • Grade de cytotoxicité : 0.
  • Un fichier de soutien réglementaire (RSF) est disponible pour les produits Ficoll-Paque PREMIUM.
Stockage et stabilité
Conserver entre 4 et 30 °C.
Remarque : ce produit peut être expédié jusqu'à 90 jours avant sa date de péremption. Pour de plus amples informations sur la date de péremption d'un lot, veuillez contacter le service technique.
Remarque sur l'analyse
Pour consulter le certificat d'analyse de ce produit, rendez-vous sur le site www.cytiva.com.
Informations légales
Ficoll is a registered trademark of Cytiva
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Articles
Density Marker Beads facilitate Percoll gradient monitoring in biological separations.
This page shows methods to remove Percoll from a sample after centrifugation.
The effects of the mononuclear cell separation method described by Bøyum procedure are noted below, since research situations may arise in which they are significant.
Protocoles
The following procedure has been evaluated with Ficoll-Paque PLUS and is recommended for separation of normal blood samples for maximum reproducibility.
To prepare a Percoll gradient, the osmolality of Percoll must be adjusted with saline or cell culture medium to make Percoll isotonic with physiological salt solutions.
Contenu apparenté
Data was compiled to assist the researcher in selecting references most likely to contain relevant information regarding use of Percoll for a particular cell or tissue type.